Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1411567
Sigma-Aldrich
Anti-FPGT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GFPP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 66.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FPGT(8790)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
L-fucose is a key sugar in glycoproteins and other complex carbohydrates since it may be involved in many of the functional roles of these macromolecules, such as in cell-cell recognition. The fucosyl donor for these fucosylated oligosaccharides is GDP-beta-L-fucose. There are two alternate pathways for the biosynthesis of GDP-fucose; the major pathway converts GDP-alpha-D-mannose to GDP-beta-L-fucose. The protein encoded by this gene participates in an alternate pathway that is present in certain mammalian tissues, such as liver and kidney, and appears to function as a salvage pathway to reutilize L-fucose arising from the turnover of glycoproteins and glycolipids. This pathway involves the phosphorylation of L-fucose to form beta-L-fucose-1-phosphate, and then condensation of the beta-L-fucose-1-phosphate with GTP by fucose-1-phosphate guanylyltransferase to form GDP-beta-L-fucose. (provided by RefSeq)
Immunogen
FPGT (NP_003829.2, 1 a.a. ~ 594 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAARDPPEVSLREATQRKLRRFSELRGKLVARGEFWDIVAITAADEKQELAYNQQLSEKLKRKELPLGVQYHVFVDPAGAKIGNGGSTLCALQCLEKLYGDKWNSFTILLIHSGGYSQRLPNASALGKIFTALPLGNPIYQMLELKLAMYIDFPLNMNPGILVTCADDIELYSIGEFEFIRFDKPGFTALAHPSSLTIGTTHGVFVLDPFDDLKHRDLEYRSCHRFLHKPSIEKMYQFNAVCRPGNFCQQDFAGGDIADLKLDSDYVYTDSLFYMDHKSAKMLLAFYEKIGTLSCEIDAYGDFLQALGPGATVEYTRNTSNVIKEESELVEMRQRIFHLLKGTSLNVVVLNNSKFYHIGTTEEYLFYFTSDNSLKSELGLQSITFSIFPDIPECSGKTSCIIQSILDSRCSVAPGSVVEYSRLGPDVSVGENCIISGSYILTKAALPAHSFVCSLSLKMNRCLKYATMAFGVQDNLKKSVKTLSDIKLLQFFGVCFLSCLDVWNLKVTEELFSGNKTCLSLWTARIFPVCSSLSDSVITSLKMLNAVKNKSAFSLNSYKLLSIEEMLIYKDVEDMITYREQIFLEISLKSSLM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3