Kluczowe dokumenty
SAB1411532
Sigma-Aldrich
Anti-MYLK2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KMLC, MLCK, MLCK2, skMLCK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 64.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYLK2(85366)
Opis ogólny
This gene encodes a myosin light chain kinase, a calcium/calmodulin dependent enzyme, that is exclusively expressed in adult skeletal muscle. (provided by RefSeq)
Immunogen
MYLK2 (NP_149109.1, 1 a.a. ~ 596 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATENGAVELGIQNPSTDKAPKGPTGERPLAAGKDPGPPDPKKAPDPPTLKKDAKAPASEKGDGTLAQPSTSSQGPKGEGDRGGGPAEGSAGPPAALPQQTATPETSVKKPKAEQGASGSQDPGKPRVGKKAAEGQAAARRGSPAFLHSPSCPAIISSSEKLLAKKPPSEASELTFEGVPMTHSPTDPRPAKAEEGKNILAESQKEVGEKTPGQAGQAKMQGDTSRGIEFQAVPSEKSEVGQALCLTAREEDCFQILDDCPPPPAPFPHRMVELRTGNVSSEFSMNSKEALGGGKFGAVCTCMEKATGLKLAAKVIKKQTPKDKEMVLLEIEVMNQLNHRNLIQLYAAIETPHEIVLFMEYIEGGELFERIVDEDYHLTEVDTMVFVRQICDGILFMHKMRVLHLDLKPENILCVNTTGHLVKIIDFGLARRYNPNEKLKVNFGTPEFLSPEVVNYDQISDKTDMWSMGVITYMLLSGLSPFLGDDDTETLNNVLSGNWYFDEETFEAVSDEAKDFVSNLIVKDQRARMNAAQCLAHPWLNNLAEKAKRCNRRLKSQILLKKYLMKRRWKKNFIAVSAANRFKKISSSGALMALGV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Wang et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 53, 134-140 (2014-05-20)
Lymphatic absorption is a highly regulated process driven by both an extrinsic mechanism (external force) and an intrinsic mechanism (lymphatic vessel contractility). The lymphatic muscle is a specialized smooth muscle with unique mechanical properties. To understand the molecular mechanism and
Ming-Ho Tsai et al.
The Journal of physiology, 592(14), 3031-3051 (2014-05-20)
Smooth muscle contraction initiated by myosin regulatory light chain (RLC) phosphorylation is dependent on the relative activities of Ca(2+)-calmodulin-dependent myosin light chain kinase (MLCK) and myosin light chain phosphatase (MLCP). We have investigated the physiological role of the MLCP regulatory