Kluczowe dokumenty
SAB1410851
Sigma-Aldrich
Anti-NUP98 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 69.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP98(4928)
Opis ogólny
Import i eksport jądrowy odbywa się za pośrednictwem kompleksu porów jądrowych (NPC), który składa się z około 50 unikalnych białek zwanych nukleoporynami. Nukleoporyna o masie cząsteczkowej 98 kD jest generowana poprzez szlak biogenezy, który obejmuje syntezę i proteolityczne rozszczepienie białka prekursorowego o masie cząsteczkowej 186 kD. W wyniku tego rozszczepienia powstaje nukleoporyna 98 kD, a także nukleoporyna 96 kD, z których obie są zlokalizowane po stronie nukleoplazmatycznej NPC. Badania na szczurach pokazują, że nukleoporyna 98 kD funkcjonuje jako jedna z kilku nukleoporyn miejsca dokowania substratów transportowych. Wykazano, że ludzki gen łączy się z kilkoma genami po translokacji chromosomów w ostrej białaczce szpikowej (AML) i ostrej białaczce limfocytowej T-komórkowej (T-ALL). Gen ten jest jednym z kilku genów zlokalizowanych w domenie genów wdrukowanych 11p15.5, ważnym regionie genów supresorowych nowotworów. Zmiany w tym regionie zostały powiązane z zespołem Beckwitha-Wiedemanna, guzem Wilmsa, mięsakiem prążkowanokomórkowym, rakiem kory nadnerczy oraz rakiem płuc, jajnika i piersi. Alternatywny splicing tego genu skutkuje kilkoma wariantami transkryptu; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni opisane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NUP98 (AAH12906.1, 1 a.a. ~ 606 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKLYQTPLELKLKHSTVHVDELCPLIVPNLGVAVIHDYADWVKEASGDLPEAQIVKHWSLTWTLCEALWGHLKELDSQLNEPREYIQILERRRAFSRWLSCTATPQIEEEVSLTQKNSPVEAVFSYLTGKRISEACSLAQQSGDHRLALLLSQFVGSQSVRELLTMQLVDWHQLQADSFIQDERLRIFALLAGKPVWQLSEKKQINVCSQLDWKRSLAIHLWYLLPPTASISRALSMYEEAFQNTSDSDRYACSPLPSYLEGSGCVIAEEQNSQTPLRDVCFHLLKLYSDRHYDLNQLLEPRSITADPLDYRLSWHLWEVLRALNYTHLSAQCEGVLQASYAGQLESEGLWEWAIFVLLHIDNSGIREKAVRELLTRHCQLLETPESWAKETFLTQKLRVPAKWIHEAKAVRAHMESDKHLEALCLFKAEHWNRCHKLIIRHLASDAIINENYDYLKGFLEDLAPPERSSLIQDWETSGLVYLDYIRVIEMLRHIQQVDCSGNDLEQLHIKVTSLCSRIEQIQCYSAKDRLAQSDMAKRVANLLRVVLSLHHPPDRTSDSTPDPQRVPLRLLAPHIGRLPMPEDYAMDELRSLTQSYLRELAVGSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)