Kluczowe dokumenty
SAB1411498
Sigma-Aldrich
Anti-SPOP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TEF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 42.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPOP(8405)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które może modulować aktywność represji transkrypcji białka związanego ze śmiercią 6 (DAXX), które oddziałuje z deacetylazą histonów, histonami rdzeniowymi i innymi białkami związanymi z histonami. U myszy kodowane białko wiąże się z domeną suwaka leucynowego makroH2A1.2, wariantu histonu H2A, który jest wzbogacony na inaktywowanych chromosomach X. Wykazano, że domena BTB/POZ tego białka pośredniczy w represji transkrypcji i oddziałuje ze składnikami kompleksów korepresorowych deacetylaz histonowych. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SPOP (NP_001007227.1, 1 a.a. ~ 374 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSRVPSPPPPAEMSSGPVAESWCYTQIKVVKFSYMWTINNFSFCREEMGEVIKSSTFSSGANDKLKWCLRVNPKGLDEESKDYLSLYLLLVSCPKSEVRAKFKFSILNAKGEETKAMESQRAYRFVQGKDWGFKKFIRRDFLLDEANGLLPDDKLTLFCEVSVVQDSVNISGQNTMNMVKVPECRLADELGGLWENSRFTDCCLCVAGQEFQAHKAILAARSPVFSAMFEHEMEESKKNRVEINDVEPEVFKEMMCFIYTGKAPNLDKMADDLLAAADKYALERLKVMCEDALCSNLSVENAAEILILADLHSADQLKTQAVDFINYHASDVLETSGWKSMVVSHPHLVAEAYRSLASAQCPFLGPPRKRLKQS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)