Kluczowe dokumenty
SAB1411330
Sigma-Aldrich
Anti-TBL1X antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EBI, SMAP55, TBL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBL1X(6907)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wykazuje podobieństwo sekwencyjne do członków rodziny białek zawierających powtórzenia WD40. Grupa WD40 to duża rodzina białek, które wydają się pełnić funkcję regulacyjną. Uważa się, że powtórzenia WD40 pośredniczą w interakcjach białko-białko, a członkowie rodziny są zaangażowani w transdukcję sygnału, przetwarzanie RNA, regulację genów, transport pęcherzykowy, montaż cytoszkieletu i mogą odgrywać rolę w kontroli różnicowania cytotypowego. To kodowane białko znajduje się jako podjednostka w kompleksie SMRT (mediator wyciszania receptorów retinoidowych i tarczycowych) wraz z białkiem deacetylazy histonowej 3. Gen ten znajduje się w sąsiedztwie genu albinizmu ocznego i uważa się, że jest zaangażowany w patogenezę albinizmu ocznego z fenotypem głuchoty czuciowo-nerwowej o późnym początku. Dla tego genu znaleziono cztery warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy. Gen ten jest wysoce podobny do genu TBL1Y chromosomu Y. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TBL1X (AAH32708.1, 1 a.a. ~ 526 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSITSDEVNFLVYRYLQESGFSHSAFTFGIESHISQSNINGTLVPPAALISILQKGLQYVEAEISINEDGTVFDGRPIESLSLIDAVMPDVVQTRQQAFREKLAQQQASAAAAAAAATAAATAATTTSAGVSHQNPSKNREATVNGEENRAHSVNNHAKPMEIDGEVEIPSSKATVLRGHESEVFICAWNPVSDLLASGSGDSTARIWNLNENSNGGSTQLVLRHCIREGGHDVPSNKDVTSLDWNTNGTLLATGSYDGFARIWTEDGNLASTLGQHKGPIFALKWNRKGNYILSAGVDKTTIIWDAHTGEAKQQFPFHSAPALDVDWQNNTTFASCSTDMCIHVCRLGCDRPVKTFQGHTNEVNAIKWDPSGMLLASCSDDMTLKIWSMKQEVCIHDLQAHNKEIYTIKWSPTGPATSNPNSNIMLASASFDSTVRLWDIERGVCTHTLTKHQEPVYSVAFSPDGKYLASGSFDKCVHIWNTQSGNLVHSYRGTGGIFEVCWNARGDKVGASASDGSVCVLDLRK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youssef Youssef et al.
Haematologica, 106(11), 2927-2939 (2020-10-16)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common Non-Hodgkin's lymphoma and is characterized by a remarkable heterogeneity with diverse variants that can be identified histologically and molecularly. Large-scale gene expression profiling studies have identified the germinal center B-cell (GCB-)