Kluczowe dokumenty
SAB1411223
Sigma-Aldrich
Anti-SALL2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10414, FLJ55746, HSAL2, KIAA0360, ZNF795, p150(Sal2)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SALL2(6297)
Opis ogólny
SALL2 jest czynnikiem transkrypcyjnym typu multi-zinc finger należącym do rodziny genów rozwojowych czynników transkrypcyjnych Drosophila homeotic spalt-like. Ulega ekspresji podczas rozwoju ludzkiej siatkówki w momencie zamknięcia szczeliny wzrokowej.
Immunogen
SALL2 (ENSP00000320536, 1 a.a. ~ 198 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAHESERSSRLGVPCGEPAELGGDASEEDHPQVCAKCCAQFTDPTEFLAHQNACSTDPPVMVIIGGQENPNNSSASSEPRPEGHNNPQVMDTEHSNPPDSGSSVPTDPTWGPERRGEESPGHFLVAATEPVCGIPVKWPAHEALEFQLHLHYHSKPGPTSAVWPRNCGWEGASNNGIQGSQGEDSPPPISASCTQGSA
Działania biochem./fizjol.
SALL2 jest głównie związany z zatrzymaniem wzrostu i funkcjami proapoptotycznymi. Jest zaangażowany w morfogenezę oka. Zmiana funkcji genu powoduje kolobomię oczną u ludzi i myszy. Ma zdolność do hamowania transkrypcji c-MYC poprzez wiązanie się z elementem nadwrażliwym na nukleazy promotora c-MYC.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Kelberman et al.
Human molecular genetics, 23(10), 2511-2526 (2014-01-15)
Ocular coloboma is a congenital defect resulting from failure of normal closure of the optic fissure during embryonic eye development. This birth defect causes childhood blindness worldwide, yet the genetic etiology is poorly understood. Here, we identified a novel homozygous
Hongcang Gu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1809(4-6), 276-283 (2011-03-03)
The product of the SALL2 protein p150(Sal2) is a multi-zinc finger transcription factor with growth arrest and proapoptotic functions that overlap those of p53. Its DNA-binding properties are unknown. We have used a modified SELEX procedure with purified p150(Sal2) and
Chang Kyoo Sung et al.
PloS one, 7(9), e46486-e46486 (2012-10-03)
p150, product of the SALL2 gene, is a binding partner of the polyoma virus large T antigen and a putative tumor suppressor. p150 binds to the nuclease hypersensitive element of the c-MYC promoter and represses c-MYC transcription. Overexpression of p150