Kluczowe dokumenty
SAB1411005
Sigma-Aldrich
Anti-CROT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 70.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CROT(54677)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a member of the carnitine/choline acetyltransferase family. The encoded protein converts 4,8-dimethylnonanoyl-CoA to its corresponding carnitine ester. This transesterification occurs in the peroxisome and is necessary for transport of medium- and long- chain acyl-CoA molecules out of the peroxisome to the cytosol and mitochondria. The protein thus plays a role in lipid metabolism and fatty acid beta-oxidation. Alternatively spliced transcript variants have been described
Immunogen
CROT (NP_066974.2, 1 a.a. ~ 612 a.a) full-length human protein.
Sequence
MENQLAKSTEERTFQYQDSLPSLPVPSLEESLKKYLESVKPFANQEEYKKTEEIVQKFQSGIGEKLHQKLLERAKGKRNWLEEWWLNVAYLDVRIPSQLNVNFAGPAAHFEHYWPPKEGTQLERGSITLWHNLNYWQLLRKEKVPVHKVGNTPLDMNQFRMLFSTCKVPGITRDSIMNYFRTESEGRSPNHIVVLCRGRAFVFDVIHEGCLVTPPELLRQLTYIHKKCHSEPDGPGIAALTSEERTRWAKAREYLIGLDPENLALLEKIQSSLLVYSMEDSSPHVTPEDYSEIIAAILIGDPTVRWGDKSYNLISFSNGVFGCNCDHAPFDAMIMVNISYYVDEKIFQNEGRWKGSEKVRDIPLPEELIFIVDEKVLNDINQAKAQYLREASDLQIAAYAFTSFGKKLTKNKMLHPDTFIQLALQLAYYRLHGHPGCCYETAMTRHFYHGRTETMRSCTVEAVRWCQSMQDPSVNLRERQQKMLQAFAKHNKMMKDCSAGKGFDRHLLGLLLIAKEEGLPVPELFTDPLFSKSGGGGNFVLSTSLVGYLRVQGVVVPMVHNGYGFFYHIRDDRFVVACSAWKSCPETDAEKLVQLTFCAFHDMIQLMNSTHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)