Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1410884
Sigma-Aldrich
Anti-F11R antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD321, JAM, JAM-1, JAM-A, JAM1, JAMA, JCAM, KAT, PAM-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F11R(50848)
Opis ogólny
Połączenia ścisłe stanowią jeden ze sposobów adhezji między komórkami w nabłonku lub śródbłonku, tworząc ciągłe uszczelnienia wokół komórek i służąc jako fizyczna bariera zapobiegająca swobodnemu przechodzeniu substancji rozpuszczonych i wody przez przestrzeń parakomórkową. Białko kodowane przez tego członka rodziny genów nadrodziny immunoglobulin jest ważnym regulatorem tworzenia połączeń ścisłych w nabłonkach. Ponadto kodowane białko może działać jako (1) receptor dla reowirusa, (2) ligand dla integryny LFA1, zaangażowanej w transmigrację leukocytów oraz (3) receptor płytek krwi. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów 5′, kodujących to samo białko, ale ich ważność biologiczna nie została ustalona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
F11R (NP_058642.1, 1 a.a. ~ 299 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGTKAQVERKLLCLFILAILLCSLALGSVTVHSSEPEVRIPENNPVKLSCAYSGFSSPRVEWKFDQGDTTRLVCYNNKITASYEDRVTFLPTGITFKSVTREDTGTYTCMVSEEGGNSYGEVKVKLIVLVPPSKPTVNIPSSATIGNRAVLTCSEQDGSPPSEYTWFKDGIVMPTNPKSTRAFSNSSYVLNPTTGELVFDPLSASDTGEYSCEARNGYGTPMTSNAVRMEAVERNVGVIVAAVLVTLILLGILVFGIWFAYSRGHFDRTKKGTSSKKVIYSQPSARSEGEFKQTSSFLV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minghui Cao et al.
Protein & cell, 5(11), 862-872 (2014-07-30)
MicroRNAs (miRNAs) are small, non-coding RNAs that function as post-transcriptional regulators of gene expression. The deregulated expression of miRNAs is associated with a variety of diseases, including breast cancer. In the present study, we found that miR-495 was markedly up-regulated