Kluczowe dokumenty
SAB1410844
Sigma-Aldrich
Anti-NNMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NNMT(4837)
Opis ogólny
Gen N-metylotransferazy nikotynamidowej (NNMT), obejmujący 16,5 kb genomowego DNA z trzema eksonami i dwoma intronami, jest mapowany na ludzki chromosom 11q23.1. Kodowane białko składa się z 264 aminokwasów o przewidywanej masie cząsteczkowej 29,6 kDa. NNMT ulega ekspresji w cytoplazmie.
Immunogen
NNMT (NP_006160.1, 1 a.a. ~ 264 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MESGFTSKDTYLSHFNPRDYLEKYYKFGSRHSAESQILKHLLKNLFKIFCLDGVKGDLLIDIGSGPTIYQLLSACESFKEIVVTDYSDQNLQELEKWLKKEPEAFDWSPVVTYVCDLEGNRVKGPEKEEKLRQAVKQVLKCDVTQSQPLGAVPLPPADCVLSTLCLDAACPDLPTYCRALRNLGSLLKPGGFLVIMDALKSSYMIGEQKFSSLPLGREAVEAAVKEAGYTIEWFEVISQSYSSTMANNEGLFSLVARKLSRPL
Działania biochem./fizjol.
N-metylotransferaza nikotynamidu (NNMT) jest cytozolowym enzymem metylotransferazy. Katalizuje N-metylację nikotynamidu, pirydyn i innych analogów strukturalnych. W związku z tym odgrywa istotną rolę w biotransformacji i detoksykacji różnych związków ksenobiotycznych. Zmieniona ekspresja tego genu jest związana z patogenezą różnych chorób, takich jak ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), choroba Parkinsona, rak tarczycy, rak żołądka, rak jelita grubego, rak płuc, wątroby i jamy ustnej. Ponadto zmiany w genie mogą zwiększać ryzyko podatności na hiperlipidemię i migrenę.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicotinamide-N-Methyltransferase gene rs694539 variant and migraine risk.
Sazci A
The Journal of Headache and Pain, 17 (2016)
NNMT (nicotinamide N-methyltransferase)
Emanuelli M
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2009)
Physiological Study on Association between Nicotinamide N-Methyltransferase Gene Polymorphisms and Hyperlipidemia.
Zhu XJ
BioMed Research International (2016)