Kluczowe dokumenty
SAB1410791
Sigma-Aldrich
Anti-MMP12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HME, MGC138506, MME
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 54 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP12(4321)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. Większość MMP jest wydzielana jako nieaktywne białka, które są aktywowane po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Uważa się, że białko kodowane przez ten gen jest rozszczepiane na obu końcach w celu uzyskania aktywnego enzymu, ale proces ten nie został w pełni opisany. Enzym degraduje rozpuszczalną i nierozpuszczalną elastynę. Może odgrywać rolę w tworzeniu tętniaków, a badania na myszach sugerują jego rolę w rozwoju rozedmy płuc. Gen ten jest częścią klastra genów MMP, które zlokalizowane są na chromosomie 11q22.3. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
MMP12 (NP_002417.2, 1 a.a. ~ 470 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKFLLILLLQATASGALPLNSSTSLEKNNVLFGERYLEKFYGLEINKLPVTKMKYSGNLMKEKIQEMQHFLGLKVTGQLDTSTLEMMHAPRCGVPDVHHFREMPGGPVWRKHYITYRINNYTPDMNREDVDYAIRKAFQVWSNVTPLKFSKINTGMADILVVFARGAHGDFHAFDGKGGILAHAFGPGSGIGGDAHFDEDEFWTTHSGGTNLFLTAVHEIGHSLGLGHSSDPKAVMFPTYKYVDINTFRLSADDIRGIQSLYGDPKENQRLPNPDNSEPALCDPNLSFDAVTTVGNKIFFFKDRFFWLKVSERPKTSVNLISSLWPTLPSGIEAAYEIEARNQVFLFKDDKYWLISNLRPEPNYPKSIHSFGFPNFVKKIDAAVFNPRFYRTYFFVDNQYWRYDERRQMMDPGYPKLITKNFQGIGPKIDAVFYSKNKYYYFFQGSNQFEYDFLLQRITKTLKSNSWFGC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)