Kluczowe dokumenty
SAB1410654
Sigma-Aldrich
Anti-APC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BTPS2, DP2, DP2.5, DP3, GS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 312.73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APC(324)
Immunogen
APC (AAI11592.1, 1 a.a. ~ 2843 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAASYDQLLKQVEALKMENSNLRQELEDNSNHLTKLETEASNMKEVLKQLQGSIEDEAMASSGQIDLLERLKELNLDSSNFPGVKLRSKMSLRSYGSREGSVSSRSGECSPVPMGSFPRRGFVNGSRESTGYLEELEKERSLLLADLDKEEKEKDWYYAQLQNLTKRIDSLPLTENFSLQTDMTRRQLEYEARQIRVAMEEQLGTCQDMEKRAQRRIARIQQIEKDILRIRQLLQSQATEAERSSQNKHETGSHDAERQNEGQGVGEINMATSGNGQGSTTRMDHETASVLSSSSTHSAPRRLTSHLGTKVEMVYSLLSMLGTHDKDDMSRTLLAMSSSQDSCISMRQSGCLPLLIQLLHGNDKDSVLLGNSRGSKEARARASAALHNIIHSQPDDKRGRREIRVLHLLEQIRAYCETCWEWQEAHEPGMDQDKNPMPAPVEHQICPAVCVLMKLSFDEEHRHAMNELGGLQAIAELLQVDCEMYGLTNDHYSITLRRYAGMALTNLTFGDVANKATLCSMKGCMRALVAQLKSESEDLQQVIASVLRNLSWRADVNSKKTLREVGSVKALMECALEVKKESTLKSVLSALWNLSAHCTENKADICAVDGALAFLVGTLTYRSQTNTLAIIESGGGILRNVSSLIATNEDHRQILRENNCLQTLLQHLKSHSLTIVSNACGTLWNLSARNPKDQEALWDMGAVSMLKNLIHSKHKMIAMGSAAALRNLMANRPAKYKDANIMSPGSSLPSLHVRKQKALEAELDAQHLSETFDNIDNLSPKASHRSKQRHKQSLYGDYVFDTNRHDDNRSDNFNTGNMTVLSPYLNTTVLPSSSSSRGSLDSSRSEKDRSLERERGIGLGNYHPATENPGTSSKRGLQISTTAAQIAKVMEEVSAIHTSQEDRSSGSTTELHCVTDERNALRRSSAAHTHSNTYNFTKSENSNRTCSMPYAKLEYKRSSNDSLNSVSSSDGYGKRGQMKPSIESYSE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Epigenetic regulation of APC in the molecular pathogenesis of gallbladder cancer.
Tekcham DS
The Indian Journal of Medical Research, 143(Supplement), S82-S90 (2016)
APC Mutations as a Potential Biomarker for Sensitivity to Tankyrase Inhibitors in Colorectal Cancer.
Tanaka N
Molecular Cancer Therapeutics, 16(4), 752-762 (2017)
Adenomatous polyposis coli (APC) regulates miR17-92 cluster through ?-catenin pathway in colorectal cancer.
Li Y
Oncogene, 35(35), 4558-4568 (2016)
Szabolcs Kéri et al.
Brain, behavior, and immunity, 40, 235-243 (2014-04-15)
In recent years, increased attention has been paid to the inflammatory mechanisms of major depressive disorder (MDD). The aim of the present study was to investigate pro-inflammatory pathways related to the "leaky gut" hypothesis of MDD, which is based on
K Hainova et al.
Neoplasma, 61(3), 283-290 (2014-05-16)
Colorectal cancer mortality is one of the most common cause of cancer-related mortality. A multiple risk factors are associated with colorectal cancer, including hereditary, enviromental and inflammatory syndromes affecting the gastrointestinal tract. Familial adenomatous polyposis (FAP) is characterized by the