Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1410582
Sigma-Aldrich
Anti-PDIA3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ER60, ERp57, ERp60, ERp61, GRP57, GRP58, HsT17083, P58
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 56.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDIA3(2923)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko retikulum endoplazmatycznego, które oddziałuje z lektynowymi chaperonami kalretikuliną i kaleksyną w celu modulowania fałdowania nowo zsyntetyzowanych glikoprotein. Białko to było kiedyś uważane za fosfolipazę; wykazano jednak, że białko to w rzeczywistości ma aktywność izomerazy disiarczkowej białka. Uważa się, że kompleksy lektyn i tego białka pośredniczą w fałdowaniu białek poprzez promowanie tworzenia wiązań dwusiarczkowych w ich substratach glikoproteinowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PDIA3 (NP_005304.3, 1 a.a. ~ 505 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRLRRLALFPGVALLLAAARLAAASDVLELTDDNFESRISDTGSAGLMLVEFFAPWCGHCKRLAPEYEAAATRLKGIVPLAKVDCTANTNTCNKYGVSGYPTLKIFRDGEEAGAYDGPRTADGIVSHLKKQAGPASVPLRTEEEFKKFISDKDASIVGFFDDSFSEAHSEFLKAASNLRDNYRFAHTNVESLVNEYDDNGEGIILFRPSHLTNKFEDKTVAYTEQKMTSGKIKKFIQENIFGICPHMTEDNKDLIQGKDLLIAYYDVDYEKNAKGSNYWRNRVMMVAKKFLDAGHKLNFAVASRKTFSHELSDFGLESTAGEIPVVAIRTAKGEKFVMQEEFSRDGKALERFLQDYFDGNLKRYLKSEPIPESNDGPVKVVVAENFDEIVNNENKDVLIEFYAPWCGHCKNLEPKYKELGEKLSKDPNIVIAKMDATANDVPSPYEVRGFPTIYFSPANKKLNPKKYEGGRELSDFISYLQREATNPPVIQEEKPKKKKKAQEDL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia-You Fang et al.
Proteomics, 14(21-22), 2588-2599 (2014-09-12)
Lead compounds exhibit a high degree of cytotoxicity and carcinogenicity. We evaluated the impact of lead acetate on the liver by skin exposure as well as the changes in protein profiles reflecting pathogenic processes. Functional proteomic tools showed that the
K H Al-Gubory et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(5), 599-614 (2014-01-22)
The expression and regulation of endometrial proteins are crucial for conceptus implantation and development. However, little is known about site-specific proteome profiles of the mammalian endometrium during the peri-implantation period. We utilised a two-dimensional gel electrophoresis/mass spectrometry-based proteomics approach to
Jinlong Ding et al.
Behavioural brain research, 274, 128-136 (2014-08-15)
Hereditary motor and sensory neuropathy associated with agenesis of the corpus callosum (HMSN/ACC or ACCPN) is an autosomal recessive disease caused by the disruption of the SLC12A6 gene, which encodes the K-Cl cotransporter-3 (KCC3). A ubiquitous deletion of KCC3 in
Makiko Kihara et al.
PloS one, 9(7), e103928-e103928 (2014-08-01)
Itm2a is a type II transmembrane protein with a BRICHOS domain. We investigated the temporospatial mRNA and protein expression patterns of Itm2a in the developing lower first molar, and examined the subcellular localization of Itm2a in murine dental epithelial (mDE6)
Laura Simon-Szabó et al.
PloS one, 9(6), e97868-e97868 (2014-06-05)
Lipotoxicity refers to cellular dysfunctions caused by elevated free fatty acid levels playing a central role in the development and progression of obesity related diseases. Saturated fatty acids cause insulin resistance and reduce insulin production in the pancreatic islets, thereby
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1410582-100UG4061831462142