Kluczowe dokumenty
SAB1406083
Sigma-Aldrich
Anti-LIF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDF, DIA, HILDA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIF(3976)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest plejotropową cytokiną odgrywającą rolę w kilku różnych układach. Bierze udział w indukcji różnicowania hematopoetycznego w normalnych i mieloidalnych komórkach białaczkowych, indukcji różnicowania komórek neuronalnych, regulatorze konwersji mezenchymalnej do nabłonkowej podczas rozwoju nerek, a także może odgrywać rolę w tolerancji immunologicznej na styku matka-płód. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LIF (NP_002300.1, 1 a.a. ~ 202 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MKVLAAGVPLLLVLHWKHGAGSPLPITPVNATCAIRHPCHNNLMNQIRSQLAQLNGSANALFILYYTAQGEPFPNLDKLCGPNVTDFPPFHANGTEKAKLVELYRIVVYLGTSLGNITRDQKILNPSALSLHSKLNATADILRGLLSNVLCRLCSKYHVGHVDVTYGPDTSGKDVFQKKKLGCQLLGKYKQIIAVLAQAF
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shiva Marthandan et al.
BioMed research international, 2015, 731938-731938 (2015-09-05)
Replicative senescence is of fundamental importance for the process of cellular aging, since it is a property of most of our somatic cells. Here, we elucidated this process by comparing gene expression changes, measured by RNA-seq, in fibroblasts originating from