Kluczowe dokumenty
SAB1410391
Sigma-Aldrich
Anti-LPHN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CIRL1, CL1, LEC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LPHN1(22859)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka podrodziny latrofilin receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). Latrofiliny mogą funkcjonować zarówno w adhezji komórek, jak i transdukcji sygnału. W eksperymentach na gatunkach innych niż człowiek, endogenne rozszczepienie proteolityczne w domenie GPS bogatej w cysteinę (miejsce proteolizy receptora sprzężonego z białkiem G) spowodowało, że dwie podjednostki (duża zewnątrzkomórkowa N-końcowa podjednostka adhezji komórkowej i podjednostka o znacznym podobieństwie do rodziny GPCR sekretyny/kalcytoniny) są niekowalencyjnie związane z błoną komórkową. Wykazano, że latrofilina-1 rekrutuje neurotoksynę z jadu pająka czarnej wdowy, alfa-latrotoksynę, do błony plazmatycznej synapsy. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami kodującymi różne izoformy
Immunogen
LPHN1 (AAH19928.1, 1 a.a. ~ 201 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGLISHLERLMAEGKWGGTGVVEGMGMAEEGAGNGKAVWGMGRGKGERSPSLSSTFPQGRRSQVPGLGSGHPCSGRLDPKSQTPEAPGSGCVLSTCPGPLLSSLSGQPPQPPSLNSRGSIAPGHPSPAPALPFPQRWPLHLCSDLSPSLCPSFSHKCHEFSNIFGSQPAAAMNFVGLRGRGSRKELGGRGQVGWRDPFCC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)