Kluczowe dokumenty
SAB1410388
Sigma-Aldrich
Anti-COG2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LDLC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 83.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COG2(22796)
Opis ogólny
This gene encodes a subunit of the conserved oligomeric Golgi complex that is required for maintaining normal structure and activity of the Golgi complex. The encoded protein specifically interacts with the USO1 vesicle docking protein and may be necessary for normal Golgi ribbon formation and trafficking of Golgi enzymes. Mutations of this gene are associated with abnormal glycosylation within the Golgi apparatus. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Immunogen
COG2 (NP_031383.1, 1 a.a. ~ 738 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKSRMNLPKGPDTLCFDKDEFMKEDFDVDHFVSDCRKRVQLEELRDDLELYYKLLKTAMVELINKDYADFVNLSTNLVGMDKALNQLSVPLGQLREEVLSLRSSVSEGIRAVDERMSKQEDIRKKKMCVLRLIQVIRSVEKIEKILNSQSSKETSALEASSPLLTGQILERIATEFNQLQFHAVQSKGMPLLDKVRPRIAGITAMLQQSLEGLLLEGLQTSDVDIIRHCLRTYATIDKTRDAEALVGQVLVKPYIDEVIIEQFVESHPNGLQVMYNKLLEFVPHHCRLLREVTGGAISSEKGNTVPGYDFLVNSVWPQIVQGLEEKLPSLFNPGNPDAFHEKYTISMDFVRRLERQCGSQASVKRLRAHPAYHSFNKKWNLPVYFQIRFREIAGSLEAALTDVLEDAPAESPYCLLASHRTWSSLRRCWSDEMFLPLLVHRLWRLTLQILARYSVFVNELSLRPISNESPKEIKKPLVTGSKEPSITQGNTEDQGSGPSETKPVVSISRTQLVYVVADLDKLQEQLPELLEIIKPKLEMIGFKNFSSISAALEDSQSSFSACVPSLSSKIIQDLSDSCFGFLKSALEVPRLYRRTNKEVPTTASSYVDSALKPLFQLQSGHKDKLKQAIIQQWLEGTLSESTHKYYETVSDVLNSVKKMEESLKRLKQARKTTPANPVGPSGGMSDDDKIRLQLALDVEYLGEQIQKLGLQASDIKSFSALAELVAAAKDQATAEQP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)