Kluczowe dokumenty
SAB1410283
Sigma-Aldrich
Anti-DAXX antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BING2, DAP6, EAP1, MGC126245, MGC126246
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 81.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAXX(1616)
Opis ogólny
Gen ten koduje wielofunkcyjne białko, które znajduje się w wielu miejscach w jądrze i cytoplazmie. Wchodzi w interakcje z wieloma różnymi białkami, takimi jak antygen apoptozy Fas, białko centromerowe C i czynnik transkrypcyjny E26 oncogene homolog 1. W jądrze kodowane białko działa jako silny represor transkrypcji, który wiąże się z sumoilowanymi czynnikami transkrypcyjnymi. Jego represja może być złagodzona przez sekwestrację tego białka w ciałach jądrowych lub jąderkach białaczki promielocytowej. Białko to wiąże się również z centromerami w fazie G2. W cytoplazmie kodowane białko może pełnić funkcję regulującą apoptozę. Lokalizacja subkomórkowa i funkcja tego białka są modulowane przez modyfikacje potranslacyjne, w tym sumoilację, fosforylację i polubikwitynację. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DAXX (NP_001341.1, 1 a.a. ~ 740 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MATANSIIVLDDDDEDEAAAQPGPSHPLPNAASPGAEAPSSSEPHGARGSSSSGGKKCYKLENEKLFEEFLELCKMQTADHPEVVPFLYNRQQRAHSLFLASAEFCNILSRVLSRARSRPAKLYVYINELCTVLKAHSAKKKLNLAPAATTSNEPSGNNPPTHLSLDPTNAENTASQSPRTRGSRRQIQRLEQLLALYVAEIRRLQEKELDLSELDDPDSAYLQEARLKRKLIRLFGRLCELKDCSSLTGRVIEQRIPYRGTRYPEVNRRIERLINKPGPDTFPDYGDVLRAVEKAAARHSLGLPRQQLQLMAQDAFRDVGIRLQERRHLDLIYNFGCHLTDDYRPGVDPALSDPVLARRLRENRSLAMSRLDEVISKYAMLQDKSEEGERKKRRARLQGTSSHSADTPEASLDSGEGPSGMASQGCPSASRAETDDEDDEESDEEEEEEEEEEEEEATDSEEEEDLEQMQEGQEDDEEEDEEEEAAAGKDGDKSPMSSLQISNEKNLEPGKQISRSSGEQQNKGRIVSPSLLSEEPLAPSSIDAESNGEQPEELTLEEESPVSQLFELEIEALPLDTPSSVETDISSSRKQSEEPFTTVLENGAGMVSSTSFNGGVSPHNWGDSGPPCKKSRKEKKQTGSGPLGNSYVERQRSVHEKNGKKICTLPSPPSPLASLAPVADSSTRVDSPSHGLVTSSLCIPSPARLSQTPHSQPPRPGTCKTSVATQCDPEEIIVLSDSD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetsuya Kitamura et al.
Cancer research, 69(19), 7681-7688 (2009-10-01)
Daxx is a regulatory protein for apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) which activates c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) and p38 pathways in response to stressors such as tumor necrosis factor-alpha (TNFalpha). Here, we show that TNFalpha treatment induces the accumulation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1410283-100UG4061831461015