Key Documents
SAB1410274
Sigma-Aldrich
Anti-AMOTL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
JEAP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 106.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMOTL1(154810)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a peripheral membrane protein that is a component of tight junctions or TJs. TJs form an apical junctional structure and act to control paracellular permeability and maintain cell polarity. This protein is related to angiomotin, an angiostatin binding protein that regulates endothelial cell migration and capillary formation. (provided by RefSeq)
Immunogen
AMOTL1 (NP_570899.1, 1 a.a. ~ 956 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWRAKLRRGTCEPAVKGSPSACYSPSSPVQVLEDSTYFSPDFQLYSGRHETSALTVEATSSIREKVVEDPLCNFHSPNFLRISEVEMRGSEDAAAGTVLQRLIQEQLRYGTPTENMNLLAIQHQATGSAGPAHPTNNFSSTENLTQEDPQMVYQSARQEPQGQEHQVDNTVMEKQVRSTQPQQNNEELPTYEEAKAQSQFFRGQQQQQQQQGAVGHGYYMAGGTSQKSRTEGRPTVNRANSGQAHKDEALKELKQGHVRSLSERIMQLSLERNGAKQHLPGSGNGKGFKVGGGPSPAQPAGKVLDPRGPPPEYPFKTKQMMSPVSKTQEHGLFYGDQHPGMLHEMVKPYPAPQPVRTDVAVLRYQPPPEYGVTSRPCQLPFPSTMQQHSPMSSQTSSASGPLHSVSLPLPLPMALGAPQPPPAASPSQQLGPDAFAIVERAQQMVEILTEENRVLHQELQGYYDNADKLHKFEKELQRISEAYESLVKSTTKRESLDKAMRNKLEGEIRRLHDFNRDLRDRLETANRQLSSREYEGHEDKAAEGHYASQNKEFLKEKEKLEMELAAVRTASEDHRRHIEILDQALSNAQARVIKLEEELREKQAYVEKVEKLQQALTQLQSACEKREQMERRLRTWLERELDALRTQQKHGNGQPANMPEYNAPALLELVREKEERILALEADMTKWEQKYLEESTIRHFAMNAAATAAAERDTTIINHSRNGSYGESSLEAHIWQEEEEVVQANRRCQDMEYTIKNLHAKIIEKDAMIKVLQQRSRKDAGKTDSSSLRPARSVPSIAAATGTHSRQTSLTSSQLAEEKKEEKTWKGSIGLLLGKEHHEHASAPLLPPPPTSALSSIASTTAASSAHAKTGSKDSSTQTDKSAELFWPSMASLPSRGRLSTTPAHSPVLKHPAAKGTAEKLENSPGHGKSPDHRGRVSSLLHKPEFPDGEMMEVLI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3