Kluczowe dokumenty
SAB1410156
Sigma-Aldrich
Anti-AKR1C4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
3-alfa-HSD, CDR, CHDR, DD4, HAKRA, MGC22581
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKR1C4(1109)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny reduktazy aldo/keto, która składa się z ponad 40 znanych enzymów i białek. Enzymy te katalizują konwersję aldehydów i ketonów do odpowiadających im alkoholi poprzez wykorzystanie NADH i/lub NADPH jako kofaktorów. Enzymy wykazują nakładającą się, ale odrębną specyficzność substratową. Enzym ten katalizuje bioredukcję chlordekonu, toksycznego pestycydu chloroorganicznego, do alkoholu chlordekonowego w wątrobie. Gen ten wykazuje wysoką identyczność sekwencji z trzema innymi genami i jest zgrupowany z tymi trzema genami na chromosomie 10p15-p14. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AKR1C4 (AAH20744.1, 1 a.a. ~ 323 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDPKYQRVELNDGHFMPVLGFGTYAPPEVPRNRAVEVTKLAIEAGFRHIDSAYLYNNEEQVGLAIRSKIADGSVKREDIFYTSKLWCTFFQPQMVQPALESSLKKLQLDYVDLYLLHFPMALKPGETPLPKDENGKVIFDTVDLSATWEVMEKCKDAGLAKSIGVSNFNYRQLEMILNKPGLKYKPVCNQVECHPYLNQSKLLDFCKSKDIVLVAHSALGTQRHKLWVDPNSPVLLEDPVLCALAKKHKRTPALIALRYQLQRGVVVLAKSYNEQRIRENIQVFEFQLTSEDMKVLDGLNRNYRYVVMDFLMDHPDYPFSDEY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)