Kluczowe dokumenty
SAB1410090
Sigma-Aldrich
Anti-CDC42EP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BORG1, CEP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 22.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
CDC42, mała GTPaza Rho, reguluje tworzenie struktur zawierających F-aktynę poprzez interakcję z białkami efektorowymi. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny Borg białek efektorowych CDC42. Białka z rodziny Borg zawierają domenę CRIB (Cdc42/Rac interactive-binding). Wiążą się i negatywnie regulują funkcję CDC42. Stwierdzono, że koekspresja tego białka z dominującym ujemnym zmutowanym białkiem CDC42 w fibroblastach indukuje tworzenie pseudopodia, co sugeruje rolę tego białka w montażu filamentów aktynowych i kontroli kształtu komórki. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDC42EP2 (NP_006770.1, 1 a.a. ~ 210 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSTKVPIYLKRGSRKGKKEKLRDLLSSDMISPPLGDFRHTIHIGSGGSDMFGDISFLQGKFHLLPGTMVEGPEEDGTFDLPFQFTRTATVCGRELPDGPSPLLKNAISLPVIGGPQALTLPTAQAPPKPPRLHLETPQPSPQEGGSVDIWRIPETGSPNSGLTPESGAEEPFLSNASSLLSLHVDLGPSILDDVLQIMDQDLDSMQIPT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)