Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1410064
Sigma-Aldrich
Anti-TRAP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSP75, HSP90L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRAP1(10131)
Opis ogólny
HSP90 proteins are highly conserved molecular chaperones that have key roles in signal transduction, protein folding, protein degradation, and morphologic evolution. HSP90 proteins normally associate with other cochaperones and play important roles in folding newly synthesized proteins or stabilizing and refolding denatured proteins after stress. TRAP1 is a mitochondrial HSP90 protein. Other HSP90 proteins are found in cytosol (see HSP90AA1; MIM 140571) and endoplasmic reticulum (HSP90B1; MIM 191175) (Chen et al., 2005 [PubMed 16269234]).[supplied by OMIM
Immunogen
TRAP1 (NP_057376.1, 1 a.a. ~ 704 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARELRALLLWGRRLRPLLRAPALAAVPGGKPILCPRRTTAQLGPRRNPAWSLQAGRLFSTQTAEDKEEPLHSIISSTESVQGSTSKHEFQAETKKLLDIVARSLYSEKEVFIRELISNASDALEKLRHKLVSDGQALPEMEIHLQTNAEKGTITIQDTGIGMTQEELVSNLGTIARSGSKAFLDALQNQAEASSKIIGQFGVGFYSAFMVADRVEVYSRSAAPGSLGYQWLSDGSGVFEIAEASGVRTGTKIIIHLKSDCKEFSSEARVRDVVTKYSNFVSFPLYLNGRRMNTLQAIWMMDPKDVGEWQHEEFYRYVAQAHDKPRYTLHYKTDAPLNIRSIFYVPDMKPSMFDVSRELGSSVALYSRKVLIQTKATDILPKWLRFIRGVVDSEDIPLNLSRELLQESALIRKLRDVLQQRLIKFFIDQSKKDAEKYAKFFEDYGLFMREGIVTATEQEVKEDIAKLLRYESSALPSGQLTSLSEYASRMRAGTRNIYYLCAPNRHLAEHSPYYEAMKKKDTEVLFCFEQFDELTLLHLREFDKKKLISVETDIVVDHYKEEKFEDRSPAAECLSEKETEELMAWMRNVLGSRVTNVKVTLRLDTHPAMVTVLEMGAARHFLRMQQLAKTQEERAQLLQPTLEINPRHALIKKLNQLRASEPGLAQLLVDQIYENAMIAAGLVDDPRAMVGRLNELLVKALERH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3