Kluczowe dokumenty
SAB1409760
Sigma-Aldrich
Anti-C1QC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C1Q-C, C1QG, FLJ27103
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C1QC(714)
Opis ogólny
Gen ten koduje główny składnik ludzkiego podskładnika dopełniacza C1q. C1q łączy się z C1r i C1s w celu uzyskania pierwszego składnika układu dopełniacza w surowicy. Niedobór C1q jest związany z toczniem rumieniowatym i kłębuszkowym zapaleniem nerek. C1q składa się z 18 łańcuchów polipeptydowych: sześciu łańcuchów A, sześciu łańcuchów B i sześciu łańcuchów C. Każdy łańcuch zawiera region podobny do kolagenu zlokalizowany w pobliżu N-końca i C-końcowy region globularny. Łańcuchy A, B i C są ułożone w kolejności A-C-B na chromosomie 1. Gen ten koduje polipeptyd łańcucha C ludzkiego składnika dopełniacza C1q. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
C1QC (NP_758957.2, 1 a.a. ~ 245 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDVGPSSLPHLGLKLLLLLLPLRGQANTGCYGIPGMPGLPGAPGKDGYDGLPGPKGEPGIPAIPGIRGPKGQKGEPGLPGHPGKNGPMGPPGMPGVPGPMGIPGEPGEEGRYKQKFQSVFTVTRQTHQPPAPNSLIRFNAVLTNPQGDYDTSTGKFTCKVPGLYYFVYHASHTANLCVLLYRSGVKVTFCGHTSKTNQVNSGGVLLRLQVGEEVWLAVNDYDMVGIQGSDSVFSGFLLFPD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)