SAB1408911
Monoclonal Anti-NKX2-5 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHNG5, CSX, CSX1, NKX2.5, NKX2E, NKX4-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 40.04 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX2-5(1482)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MFPSPALTPTPFSVKDILNLEQQQRSLAAAGELSARLEATLAPSSCMLAAFKPEAYAGPEAAAPGLPELRAELGRAPSPAKCASAFPAAPAFYPRAYSDPDPAKDPRAEKKELCALQKAVELEKTEADNA*
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3