Kluczowe dokumenty
SAB1408906
Sigma-Aldrich
Anti-VCAN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CSPG2, DKFZp686K06110, ERVR, PG-M, WGN, WGN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCAN(1462)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny proteoglikanów aggrecan/versican. Kodowane białko jest dużym proteoglikanem siarczanu chondroityny i jest głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej. Białko to bierze udział w adhezji komórek, proliferacji, migracji i angiogenezie oraz odgrywa kluczową rolę w morfogenezie i utrzymaniu tkanek. Mutacje w tym genie są przyczyną zespołu Wagnera typu 1. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VCAN (AAH50524.1, 1 a.a. ~ 354 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFINIKSILWMCSTLIVTHALHKVKVGKSPPVRGSLSGKVSLPCHFSTMPTLPPSYNTSEFLRIKWSKIEVDKNGKDLKETTVLVAQNGNIKIGQDYKGRVSVPTHPEAVGDASLTVVKLLASDAGLYRCDVMYGIEDTQDTVSLTVDGVVFHYRAATSRYTLNFEAAQKACLDVGAVIATPEQLFAAYEDGFEQCDAGWLADQTVRYPIRAPRVGCYGDKMGKAGVRTYGFRSPQETYDVYCYVDHLDGDVFHLTVPSKFTFEEAAKECENQDARLATVGELQAAWRNGFDQCDYGWLSDASVRHPVTVARAQCGGGLLGVRTLYRFENQTGFPPPDSRFDAYCFKRKCLIPF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eleni Maniati et al.
Cell reports, 30(2), 525-540 (2020-01-16)
Although there are many prospective targets in the tumor microenvironment (TME) of high-grade serous ovarian cancer (HGSOC), pre-clinical testing is challenging, especially as there is limited information on the murine TME. Here, we characterize the TME of six orthotopic, transplantable syngeneic
Karen Müller Smith et al.
PloS one, 9(8), e103696-e103696 (2014-08-15)
Fibroblast growth factors (Fgfs) and their receptors (Fgfr) are expressed in the developing and adult CNS. Previous studies demonstrated a decrease in cortical interneurons and locomotor hyperactivity in mice with a conditional Fgfr1 deletion generated in radial glial cells during
Masahiro Kuroiwa et al.
The European journal of neuroscience, 40(7), 3120-3127 (2014-06-07)
After traumatic spinal cord injury (SCI), endoplasmic reticulum (ER) stress exacerbates secondary injury, leading to expansion of demyelination and reduced remyelination due to oligodendrocyte precursor cell (OPC) apoptosis. Although recent studies have revealed that amiloride controls ER stress and leads
Egle Cekanaviciute et al.
Glia, 62(8), 1227-1240 (2014-04-16)
Astrocytes limit inflammation after CNS injury, at least partially by physically containing it within an astrocytic scar at the injury border. We report here that astrocytic transforming growth factor-beta (TGFβ) signaling is a second, distinct mechanism that astrocytes utilize to
Amy J Naylor et al.
PloS one, 9(9), e107146-e107146 (2014-09-23)
CD248 (Endosialin) is a type 1 membrane protein involved in developmental and pathological angiogenesis through its expression on pericytes and regulation of PDGFRβ signalling. Here we explore the function of CD248 in skeletal muscle angiogenesis. Two distinct forms of capillary