Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1408643
Sigma-Aldrich
Anti-STX11 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FHL4, HLH4, HPLH4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX11(8676)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the syntaxin family. Syntaxins have been implicated in the targeting and fusion of intracellular transport vesicles. This family member may regulate protein transport among late endosomes and the trans-Golgi network. Mutations in this gene have been associated with familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
STX11 (NP_003755.2, 1 a.a. ~ 287 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKDRLAELLDLSKQYDQQFPDGDDEFDSPHEDIVFETDHILESLYRDIRDIQDENQLLVADVKRLGKQNARFLTSMRRLSSIKRDTNSIAKAIKARGEVIHCKLRAMKELSEAAEAQHGPHSAVARISRAQYNALTLTFQRAMHDYNQAEMKQRDNCKIRIQRQLEIMGKEVSGDQIEDMFEQGKWDVFSENLLADVKGARAALNEIESRHRELLRLESRIRDVHELFLQMAVLVEKQADTLNVIELNVQKTVDYTGQAKAQVRKAVQYEEKNPCRTLCCFCCPCLK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1