Kluczowe dokumenty
SAB1408567
Sigma-Aldrich
Anti-DSG1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDHF4, DG1, DSG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~115.39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSG1(1828)
Opis ogólny
Desmosomy to połączenia między komórkami nabłonka, mięśnia sercowego i niektórych innych typów komórek. Desmogleina 1 jest wiążącą wapń transmembranową glikoproteiną składową desmosomów w komórkach nabłonkowych kręgowców. Obecnie zidentyfikowano trzech członków podrodziny desmoglein i wszyscy są członkami nadrodziny cząsteczek adhezji komórkowej kadheryn. Członkowie rodziny genów desmogleiny znajdują się w klastrze na chromosomie 18. Białko kodowane przez ten gen zostało zidentyfikowane jako autoantygen autoimmunologicznej choroby pęcherzowej skóry pęcherzyca liściasta. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DSG1 (AAI53002.1, 1 a.a. ~ 1049 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDWSFFRVVAMLFIFLVVVEVNSEFRIQVRDYNTKNGTIKWHSIRRQKREWIKFAAACREGEDNSKRNPIAKIHSDCAANQQVTYRISGVGIDQPPYGIFVINQKTGEINITSIVDREVTPFFIIYCRALNSMGQDLERPLELRVRVLDINDNPPVFSMATFAGQIEENSNANTLVMILNATDADEPNNLNSKIAFKIIRQEPSDSPMFIINRNTGEIRTMNNFLDREQYGQYALAVRGSDRDGGADGMSAECECNIKILDVNDNIPYMEQSSYTIEIQENTLNSNLLEIRVIDLDEEFSANWMAVIFFISGNEGNWFEIEMNERTNVGILKVVKPLDYEAMQSLQLSIGVRNKAEFHHSIMSQYKLKASAISVTVLNVIEGPVFRPGSKTYVVTGNMGSNDKVGDFVATDLDTGRPSTTVRYVMGNNPADLLAVDSRTGKLTLKNKVTKEQYNMLGGKYQGTILSIDDNLQRTCTGTININIQSFGNDDRTNTEPNTKITTNTGRQESTSSTNYDTSTTSTDSSQVYSSEPGNGAKDLLSDNVHFGPAGIGLLIMGFLVLGLVPFLMICCDCGGAPRSAAGFEPVPECSDGAIHSWAVEGPQPEPRDITTVIPQIPPDNANIIECIDNSGVYTNEYGGREMQDLGGGERMTGFELTEGVKTSGMPEICQEYSGTLRRNSMRECREGGLNMNFMESYFCQKAYAYADEDEGRPSNDCLLIYDIEGVGSPAGSVGCCSFIGEDLDDSFLDTLGPKFKKLADISLGKESYPDLDPSWPPQSTEPVCLPQETEPVVSGHPPISPHFGTTTVISESTYPSGPGVLHPKPILDPLGYGNVTVTESYTTSDTLKPSVHVHDNRPASNVVVTERVVGPISGADLHGMLEMPDLRDGSNVIVTERVIAPSSSLPTSLTIHHPRESSNVVVTERVIQPTSGMIGSLSMHPELANAHNVIVTERVVSGAGVTGISGTTGISGGIGSSGLVGTSMGAGS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Li et al.
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 76(2), 110-119 (2014-05-08)
To evaluate the expression of five epithelial intercellular junctional proteins in the sinonasal tissue of subjects with chronic rhinosinusitis (CRS). Forty-one samples of nasal polyp tissue of CRS patients with nasal polyps (wNP), 20 ethmoid sinus mucosa of CRS patients