Kluczowe dokumenty
SAB1407903
Sigma-Aldrich
Anti-USP46 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ11850, FLJ12552, FLJ14283, FLJ39393
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP46(64854)
Opis ogólny
Modyfikacja białek komórkowych przez ubikwitynę jest istotnym mechanizmem regulacyjnym kontrolowanym przez skoordynowane działanie wielu enzymów sprzęgających i deubikwitynujących ubikwitynę. USP46 należy do dużej rodziny proteaz cysteinowych, które funkcjonują jako enzymy deubikwitynujące (Quesada et al., 2004 [PubMed 14715245]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
USP46 (NP_073743.2, 1 a.a. ~ 366 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTVRNIASICNMGTNASALEKDIGPEQFPINEHYFGLVNFGNTCYCNSVLQALYFCRPFRENVLAYKAQQKKKENLLTCLADLFHSIATQKKKVGVIPPKKFISRLRKENDLFDNYMQQDAHEFLNYLLNTIADILQEEKKQEKQNGKLKNGNMNEPAENNKPELTWVHEIFQGTLTNETRCLNCETVSSKDEDFLDLSVDVEQNTSITHCLRDFSNTETLCSEQKYYCETCCSKQEAQKRMRVKKLPMILALHLKRFKYMEQLHRYTKLSYRVVFPLELRLFNTSSDAVNLDRMYDLVAVVVHCGSGPNRGHYITIVKSHGFWLLFDDDIVEKIDAQAIEEFYGLTSDISKNSESGYILFYQSRE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David Gagnon et al.
Journal of virology, 89(12), 6227-6239 (2015-04-03)
The E1 helicase from anogenital human papillomavirus (HPV) types interacts with the cellular WD repeat-containing protein UAF1 in complex with the deubiquitinating enzyme USP1, USP12, or USP46. This interaction stimulates viral DNA replication and is required for maintenance of the