Kluczowe dokumenty
SAB1407738
Sigma-Aldrich
Anti-PARD3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ASIP, Baz, Bazooka, FLJ21015, PAR3, PAR3alfa, PARD3A, SE2-5L16, SE2-5LT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~149.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARD3(56288)
Opis ogólny
Białka PARD, które po raz pierwszy zidentyfikowano u C. elegans, są niezbędne do asymetrycznego podziału komórek i spolaryzowanego wzrostu, podczas gdy CDC42 (MIM 116952) pośredniczy w ustalaniu polaryzacji komórek. GTPaza CDC42, która jest kontrolowana przez czynniki wymiany nukleotydów (GEF; patrz MIM 606057) i białka aktywujące GTPazę (GAP; patrz MIM 604980), oddziałuje z dużym zestawem białek efektorowych, które zazwyczaj zawierają domenę CDC42/RAC (MIM 602048) - interaktywne wiązanie (CRIB).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
PARD3 (AAH71566.1, 1 a.a. ~ 1340 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKVTVCFGRTRVVVPCGDGHMKVFSLIQQAVTRYRKAIAKDPNYWIQVHRLEHGDGGILDLDDILCDVADDKDRLVAVFDEQDPHHGGDGTSASSTGTQSPEIFGSELGTNNVSAFQPYQATSEIEVTPSVLRANMPLHVRRSSDPALIGLSTSVSDSNFSSEEPSRKNPTRWSTTAGFLKQNTAGSPKTCDRKKDENYRSLPRDTSNWSNQFQRDNARSSLSASHPMVGKWLEKQEQDEDGTEEDNSRVEPVGHADTGLEHIPNFSLDDMVKLVEVPNDGGPLGIHVVPFSARGGRTLGLLVKRLEKGGKAEHENLFRENDCIVRINDGDLRNRRFEQAQHMFRQAMRTPIIWFHVVPAANKEQYEQLSQSEKNNYYSSRFSPDSQYIDNRSVNSAGLHTVQRAPRLNHPPEQIDSHSRLPHSAHPSGKPPSAPASAPQNVFSTTVSSGYNTKKIGKRLNIQLKKGTEGLGFSITSRDVTIGGSAPIYVKNILPRGAAIQDGRLKAGDRLIEVNGVDLVGKSQEEVVSLLRSTKMEGTVSLLVFRQEDAFHPRELKAEDEDIVLTPDGTREFLTFEVPLNDSGSAGLGVSVKGNRSKENHADLGIFVKSIINGGAASKDGRLRVNDQLIAVNGESLLGKTNQDAMETLRRSMSTEGNKRGMIQLIVARRISKCNELKSPGSPPGPELPIETALDDRERRISHSLYSGIEGLDESPSRNAALSRIMGKYQLSPTVNMPQDDTVIIEDNRLPVLPPHLSDQSSSSSHDDVGFVTADAGTWAKAAISDSADCSLSPDVDPVLAFQREGFGRQSMSEKRTKQFSDASQLDFVKTRKSKSMDLGIADETKLNTVDDQKAGSPSRDVGPSLGLKKSSSLESLQTAVAEVTLNGDIPFHRPRPRIIRGRGCNESFRAAIDKSYDKPAVDDDDEGMETLEEDTEESSRSGRESVSTASDQPSHSLERQMNGNQEKGDKTDRKKDKTGKEKKKDRD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)