Key Documents
SAB1407412
Sigma-Aldrich
Anti-SMARCAL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HARP, HHARP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~105.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein shows sequence similarity to the E. coli RNA polymerase-binding protein HepA. Mutations in this gene are a cause of Schimke immunoosseous dysplasia (SIOD), an autosomal recessive disorder with the diagnostic features of spondyloepiphyseal dysplasia, renal dysfunction, and T-cell immunodeficiency. (provided by RefSeq)
Immunogen
SMARCAL1 (NP_054859.2, 1 a.a. ~ 954 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLPLTEEQRKKIEENRQKALARRAEKLLAEQHQRTSSGTSIAGNPFQAKQGPSQNFPRESCKPVSHGVIFKQQNLSSSSNADQRPHDSHSFQAKGIWKKPEEMPTACPGHSPRSQMALTGISPPLAQSPPEVPKQQLLSYELGQGHAQASPEIRFTPFANPTHKPLAKPKSSQETPAHSSGQPPRDAKLEAKTAKASPSGQNISYIHSSSESVTPRTEGRLQQKSGSSVQKGVNSQKGKCVRNGDRFQVLIGYNAELIAVFKTLPSKNYDPDTKTWNFSMNDYSALMKAAQSLPTVNLQPLEWAYGSSESPSTSSEGQAGLPSAPSLSFVKGRCMLISRAYFEADISYSQDLIALFKQMDSRRYDVKTRKWSFLLEEHSKLIAKVRCLPQVQLDPLPTTLTLAFASQLKKTSLSLTPDVPEADLSEVDPKLVSNLMPFQRAGVNFAIAKGGRLLLADDMGLGKTIQAICIAAFYRKEWPLLVVVPSSVRFTWEQAFLRWLPSLSPDCINVVVTGKDRLTAGLINIVSFDLLSKLEKQLKTPFKVVIIDESHFLKNSRTARCRAAMPVLKVAKRVILLSGTPAMSRPAELYTQIIAVKPTFFPQFHAFGLRYCDAKRMPWGWDYSGSSNLGELKLLLEEAVMLRRLKSDVLSQLPAKQRKIVVIAPGRINARTRAALDAAAKEMTTKDKTKQQQKDALILFFNRTAEAKIPSVIEYILDLLESGREKFLVFAHHKVVLDAITQELERKHVQHIRIDGSTSSAEREDLCQQFQLSERHAVAVLSITAANMGLTFSSADLVVFAELFWNPGVLIQAEDRVHRIGQTSSVGIHYLVAKGTADDYLWPLIQEKIKVLAEAGLSETNFSEMTESTDYLYKDPKQQKIYDLFQKSFEKEGSDMELLEAAESFDPGSASGTSGSSSQNMGDTLDESSLTASPQKKRRFEFFDNWDSFTSPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1