Kluczowe dokumenty
SAB1407203
Sigma-Aldrich
Anti-UNC84A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12407, KIAA0810, MGC176649, SUN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28.38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNC84A(23353)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny homologów unc-84 i koduje białko otoczki jądrowej z domeną Unc84 (SUN). Białko to bierze udział w zakotwiczeniu jądrowym i migracji. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu; jednak charakter pełnej długości niektórych z tych wariantów nie został określony. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UNC84A (AAH13613, 1 a.a. ~ 257 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDFSRLHMYSPPQCVPENTGYTYALSSSYSSDALDFETEHKLDPVFDSPRMSRRSLRLATTACTLGDGEAVGADSGTSSAVSLKNRAARTTKQRRSTNKSAFSINHVSRQVTSSGVSHGTVSLQDAVTRRPPVLDESWIREQTTVDHFWGLDDDGDLKGSKAAIQGNGDVGAAATAHNGFSCSNCSMLSERKDVLTAHPAPPGPVSRVYSRDRNQKCKSQSFKTQKKVCFPNLIFPFCKSQCLHYLSWRLKIIP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)