Key Documents
SAB1406448
Sigma-Aldrich
Anti-SLC11A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LSH, NRAMP, NRAMP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~19.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC11A1(6556)
Opis ogólny
This gene is a member of the solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters) family and encodes a multi-pass membrane protein. The protein functions as a divalent transition metal (iron and manganese) transporter involved in iron metabolism and host resistance to certain pathogens. Mutations in this gene have been associated with susceptibility to infectious diseases such as tuberculosis and leprosy, and inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis and Crohn disease. Alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described but the full-length nature of only one has been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC11A1 (AAH41787.1, 1 a.a. ~ 178 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTGDKGPQRLSGSSYGSISSPTSPTSPGPQQAPPRETYLRNIESDLQAGAVAGFKLLWVLLWATVLGLLCQRLAARLGVVTGKDLGEVCHLYYPKVPRTVLWLTIELAIVGSDMQEVIGTAIAFNLLSAGRYHPSVPQLFRPGREQLLLLPPLTSPSQSLFYPAVPSEAGLLPCFPEM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1