Merck
04693159001
Roche
cOmplete™ Mini, Koktajl inhibitorów proteaz bez EDTA
Tablets provided in EASYpacks
Synonim(y):
Tabletki z inhibitorem proteazy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Formularz
tablet
opakowanie
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
(Starting concentration: 1 tablet contains protease inhibitors sufficient for a 10 ml cell extract.)
metody
inhibition assay: suitable
rozpuszczalność
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Absorpcja
0.08 at 280 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Tabletki cOmplete, Mini, niezawierające EDTA, hamują szerokie spektrum proteaz serynowych i cysteinowych. W przeciwieństwie do innych tabletek cOmplete, nie zawierają one EDTA, pozostawiając stabilność i funkcję białek zależnych od metali bez zmian. Oczyszczanie białek fuzyjnych znakowanych Poly-His za pomocą IMAC (Immobilized Metal Affinity Chromatography) jest również ułatwione (nie jest konieczna dializa).
Dzięki zoptymalizowanemu składowi tabletki wykazują doskonałą inhibicję proteaz serynowych i cysteinowych i doskonale nadają się do ochrony białek izolowanych z tkanek zwierzęcych, roślin, drożdży i bakterii. cOmplete, Mini, tabletki bez EDTA, zawierają zarówno nieodwracalne, jak i odwracalne inhibitory proteaz. Proteazy metalo- i asparaginowe nie są hamowane.
cOmplete Mini, EDTA-free Tablets są identyczne z cOmplete Mini Tablets, z tą różnicą, że nie zawierają EDTA ani innych środków chelatujących(np. EGTA).
Specyficzność
Mieszanina kilku inhibitorów proteaz. Do hamowania seryny, cysteiny, ale nie metaloproteaz.
Zastosowanie
cOmplete, Mini, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail został użyty jako składnik buforu nonidet P-40 (NP-40) do przygotowania lizatu komórek neuroblastomy.
  • buforu nonidet P-40 (NP-40) do przygotowania lizatu komórek neuroblastoma
  • bufor do lizy tkanek do homogenizacji i lizy tkanek kory przedczołowej
  • lodowato zimny bufor do testu radioimmunoprecypitacji (RIPA) do lizy komórek jajnika chomika chińskiego (CHO-K1)
cOmplete, Mini, EDTA-free, jest stosowany do hamowania proteaz serynowych i cysteinowych w ekstraktach komórkowych bakterii, drożdży, roślin i zwierząt.
cOmplete, Mini, EDTA-free Tablets, są stosowane do hamowania aktywności proteolitycznej w małych objętościach (do 10 ml), w których EDTA może zakłócać stabilność białek(np. białek zawierających metale) lub późniejsze testy. Ponieważ EDTA zakłóca IMAC (Immobilized Metal Affinity Chromatography), cOmplete, Mini, EDTA-free, jest preferencyjnie stosowany w procesie izolacji białek fuzyjnych znakowanych Poly-His.
Jeśli konieczne jest zahamowanie aktywności proteolitycznej w dużej objętości (do 50 ml), zalecamy stosowanie cOmplete, EDTA-free.
Cechy i korzyści
  • Wygoda: Wystarczy wcisnąć szybko rozpuszczającą się tabletkę przez foliowe opakowanie EASYpack do bufora.
  • Pełna ochrona: Natychmiastowa ochrona białek przed szerokim zakresem proteaz (patrz Tabela 1).
  • Elastyczność: Ochrona białek w ekstraktach z prawie każdej tkanki lub komórki, w tym zwierząt, roślin, drożdży, bakterii lub grzybów.
  • Bezpieczne: Wybierz nietoksyczne inhibitory, które nie stanowią zagrożenia dla Ciebie ani osób w Twoim otoczeniu.
Opakowanie
30 pojedynczo pakowanych tabletek koktajlu inhibitora proteazy cOmplete w foliowych blistrach. Każda tabletka wystarcza na 10 ml roztworu.
Jakość
Performance-tested with pancreas extract.
Postać fizyczna
Tabletki w foliowych blistrach
Uwaga dotycząca przygotowania
Stężenie robocze: 1 tabletka na 10 ml roztworu ekstrakcyjnego
Roztwór roboczy: Postępowanie
Ostrożnie popchnij tabletkę przez foliowe opakowanie używając podstawy kciuka (nie paznokcia), aby zapobiec pęknięciu tabletek.
Przygotowanie roztworu roboczego
Jedna tabletka cOmplete Mini bez EDTA jest wystarczająca do zahamowania aktywności proteolitycznej w 10 ml roztworu ekstrakcyjnego. W przypadku bardzo wysokiej aktywności proteolitycznej należy użyć jednej tabletki na 7 ml buforu ekstrakcyjnego. Tabletki można dodawać bezpośrednio do medium ekstrakcyjnego. Alternatywnie można przygotować roztwórpodstawowy (7 X stęż.).
Roztwór podstawowy (7 X stęż.)
Rozpuścić jedną tabletkę cOmplete Mini bez EDTA w 1,5 ml wody destylowanej lub w 1,5 ml 100 mM buforu fosforanowego, pH 7,0.
Warunki przechowywania (roztwór roboczy): Roztwór podstawowy może być przechowywany w temperaturze od 2 do 8 °C przez 1 do 2 tygodni lub co najmniej 12 tygodni w temperaturze od -15 do -25 °C.
Rekonstytucja
Rozpuszczalny w buforach wodnych lub dodawany bezpośrednio do mediów ekstrakcyjnych. Alternatywnie, przygotować 7-krotne roztwory podstawowe w 1,5 ml wody lub 100 mM buforze fosforanowym, pH 7,0. Roztwór podstawowy jest stabilny przez 1-2 tygodnie w temperaturze od 2 do 8°C lub przez co najmniej 12 tygodni w temperaturze od -15 do -25°C. Może być stosowany w roztworach zawierających tiol w temperaturze od 15 do 25 °C.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8 °C. (możliwe jest również przechowywanie w temperaturze od -15 do -25 °C)
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Informacje prawne
cOmplete is a trademark of Roche
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
David S Guttery et al.
Life science alliance, 3(12) (2020-10-28)
Cells use fatty acids (FAs) for membrane biosynthesis, energy storage, and the generation of signaling molecules. 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase-DEH-is a key component of very long chain fatty acid synthesis. Here, we further characterized in-depth the location and function of DEH, applying
Erin L Cole et al.
Insects, 11(3) (2020-03-04)
Natural selection should favor the transfer of immune competence from one generation to the next in a context-dependent manner. Transgenerational immune priming (TGIP) is expected to evolve when species exploit pathogen-rich environments and exhibit extended overlap of parent-offspring generations. Dampwood
Ariana Rostami et al.
Cell reports, 31(13), 107830-107830 (2020-07-02)
The kinetics of circulating cell-free DNA (cfDNA) release may provide a real-time assessment of induced cell death. However, there is a limited understanding of the underlying biological rationale for cfDNA release following distinct treatments and cell death mechanisms. Here, we
Danielly Dubberstein et al.
Frontiers in plant science, 11, 1049-1049 (2020-08-01)
This study unveils the single and combined drought and heat impacts on the photosynthetic performance of Coffea arabica cv. Icatu and C. canephora cv. Conilon Clone 153 (CL153). Well-watered (WW) potted plants were gradually submitted to severe water deficit (SWD)
Fang Tian et al.
Drug design, development and therapy, 14, 1041-1055 (2020-03-27)
Many studies have confirmed that high myopia is related to the high prevalence of cataracts, which results from apoptosis of lens epithelial cells (LECs) due to endoplasmic reticulum stress. Krüppel-like factor 6 (KLF6) is a tumor suppressor that is involved
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.