Key Documents
SAB1406184
Sigma-Aldrich
Anti-NHLH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HEN1, NSCL, NSCL1, bHLHa35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~14.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NHLH1(4807)
Opis ogólny
The helix-loop-helix (HLH) proteins are a family of putative transcription factors, some of which have been shown to play an important role in growth and development of a wide variety of tissues and species. Four members of this family have been clearly implicated in tumorigenesis via their involvement in chromosomal translocations in lymphoid tumors: MYC (MIM 190080), LYL1 (MIM 151440), E2A (MIM 147141), and SCL (MIM 187040).[supplied by OMIM
Immunogen
NHLH1 (NP_005589.1, 1 a.a. ~ 133 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMLNSDTMELDLPPTHSETESGFSDCGGGAGPDGAGPGGPGGGQARGPEPGEPGRKDLQHLSREERRRRRRATAKYRTAHATRERIRVEAFNLAFAELRKLLPTLPPDKKLSKIEILRLAICYISYLNHVLDV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1