Kluczowe dokumenty
SAB1406090
Sigma-Aldrich
Anti-LOXL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LOL, LOXL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
western blot: 1 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~63.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LOXL1(4016)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the lysyl oxidase gene family. The prototypic member of the family is essential to the biogenesis of connective tissue, encoding an extracellular copper-dependent amine oxidase that catalyses the first step in the formation of crosslinks in collagens and elastin. A highly conserved amino acid sequence at the C-terminus end appears to be sufficient for amine oxidase activity, suggesting that each family member may retain this function. The N-terminus is poorly conserved and may impart additional roles in developmental regulation, senescence, tumor suppression, cell growth control, and chemotaxis to each member of the family. (provided by RefSeq)
Immunogen
LOXL1 (NP_005567.2, 1 a.a. ~ 574 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALARGSRQLGALVWGACLCVLVHGQQAQPGQGSDPARWRQLIQWENNGQVYSLLNSGSEYVPAGPQRSESSSRVLLAGAPQAQQRRSHGSPRRRQAPSLPLPGRVGSDTVRGQARHPFGFGQVPDNWREVAVGDSTGMARARTSVSQQRHGGSASSVSASAFASTYRQQPSYPQQFPYPQAPFVSQYENYDPASRTYDQGFVYYRPAGGGVGAGAAAVASAGVIYPYQPRARYEEYGGGEELPEYPPQGFYPAPERPYVPPPPPPPDGLDRRYSHSLYSEGTPGFEQAYPDPGPEAAQAHGGDPRLGWYPPYANPPPEAYGPPRALEPPYLPVRSSDTPPPGGERNGAQQGRLSVGSVYRPNQNGRGLPDLVPDPNYVQASTYVQRAHLYSLRCAAEEKCLASTAYAPEATDYDVRVLLRFPQRVKNQGTADFLPNRPRHTWEWHSCHQHYHSMDEFSHYDLLDAATGKKVAEGHKASFCLEDSTCDFGNLKRYACTSHTQGLSPGCYDTYNADIDCQWIDITDVQPGNYILKVHVNPKYIVLESDFTNNVVRCNIHYTGRYVSATNCKIVQS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)