Kluczowe dokumenty
SAB1406067
Sigma-Aldrich
Anti-KPNA2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IPOA1, QIP2, RCH1, SRP1alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KPNA2(3838)
Opis ogólny
Import białek do jądra jest procesem, który obejmuje co najmniej 2 etapy. Pierwszym z nich jest niezależne od energii dokowanie białka do otoczki jądrowej, a drugim zależna od energii translokacja przez kompleks porów jądrowych. Importowane białka wymagają sekwencji lokalizacji jądrowej (NLS), która zazwyczaj składa się z krótkiego regionu podstawowych aminokwasów lub 2 takich regionów oddalonych od siebie o około 10 aminokwasów. Białka zaangażowane w pierwszy etap importu jądrowego zostały zidentyfikowane w różnych systemach. Obejmują one importynę białkową Xenopus i jej homolog na drożdżach, SRP1 (supresor niektórych wrażliwych na temperaturę mutacji polimerazy RNA I w Saccharomyces cerevisiae), które wiążą się z NLS. Białko KPNA2 oddziałuje z NLS helikazy DNA Q1 i antygenu SV40 T i może być zaangażowane w transport jądrowy białek. KPNA2 może również odgrywać rolę w rekombinacji V(D)J (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KPNA2 (NP_002257.1, 1 a.a. ~ 529 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSTNENANTPAARLHRFKNKGKDSTEMRRRRIEVNVELRKAKKDDQMLKRRNVSSFPDDATSPLQENRNNQGTVNWSVDDIVKGINSSNVENQLQATQAARKLLSREKQPPIDNIIRAGLIPKFVSFLGRTDCSPIQFESAWALTNIASGTSEQTKAVVDGGAIPAFISLLASPHAHISEQAVWALGNIAGDGSVFRDLVIKYGAVDPLLALLAVPDMSSLACGYLRNLTWTLSNLCRNKNPAPPIDAVEQILPTLVRLLHHDDPEVLADTCWAISYLTDGPNERIGMVVKTGVVPQLVKLLGASELPIVTPALRAIGNIVTGTDEQTQVVIDAGALAVFPSLLTNPKTNIQKEATWTMSNITAGRQDQIQQVVNHGLVPFLVSVLSKADFKTQKEAVWAVTNYTSGGTVEQIVYLVHCGIIEPLMNLLTAKDTKIILVILDAISNIFQAAEKLGETEKLSIMIEECGGLDKIEALQNHENESVYKASLSLIEKYFSVEEEEDQNVVPETTSEGYTFQVQDGAPGTFNF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nam-Hee Kim et al.
PloS one, 10(6), e0127707-e0127707 (2015-06-09)
We recently reported that brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 3 (BIG3) binds Prohibitin 2 (PHB2) in cytoplasm, thereby causing a loss of function of the PHB2 tumor suppressor in the nuclei of breast cancer cells. However, little is known regarding