Key Documents
SAB1405914
Sigma-Aldrich
Anti-GYPC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~13.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GYPC(2995)
Opis ogólny
Glycophorin C (GYPC) is an integral membrane glycoprotein. It is a minor species carried by human erythrocytes, but plays an important role in regulating the mechanical stability of red cells. A number of glycophorin C mutations have been described. The Gerbich and Yus phenotypes are due to deletion of exon 3 and 2, respectively. The Webb and Duch antigens, also known as glycophorin D, result from single point mutations of the glycophorin C gene. The glycophorin C protein has very little homology with glycophorins A and B. (provided by RefSeq)
Immunogen
GYPC (NP_002092.1, 1 a.a. ~ 128 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWSTRSPNSTAWPLSLEPDPGMASASTTMHTTTIAEPDPGMSGWPDGRMETSTPTIMDIVVIAGVIAAVAIVLVSLLFVMLRYMYRHKGTYHTNEAKGTEFAESADAALQGDPALQDAGDSSRKEYFI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1