Kluczowe dokumenty
SAB1405847
Sigma-Aldrich
Anti-GAP43 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B-50, PP46
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.29 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAP43(2596)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zostało nazwane białkiem "wzrostu" lub "plastyczności", ponieważ ulega ekspresji na wysokim poziomie w stożkach wzrostu neuronów podczas rozwoju i regeneracji aksonów. Białko to jest uważane za kluczowy składnik skutecznej odpowiedzi regeneracyjnej w układzie nerwowym. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GAP43 (AAH07936, 1 a.a. ~ 238 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLCCMRRTKQVEKNDDDQKIEQDGIKPEDKAHKAATKIQASFRGHITRKKLKGEKKDDVQAAEAEANKKDEAPVADGVEKKGEGTTTAEAAPATGSKPDEPGKAGETPSEEKKGEGDAATEQAAPQAPASSEEKAGSAETESATKASTDNSPSSKAEDAPAKEEPKQADVPAAVTAAAATTPAAEDAAAKATAQPPTETGESSQAEENIEAVDETKPKESARQDEGKEEEPEADQEHA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Zhao et al.
Basic research in cardiology, 109(5), 427-427 (2014-07-13)
Obstructive sleep apnea (OSA) is closely related to atrial fibrillation (AF). However, the roles and mechanisms of chronic OSA in atrial remodeling are still unclear. Canine model of chronic OSA was simulated by stopping the ventilator and closing the airway