Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1405813
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FKBP52, FKBP59, HBI, Hsp56, PPIaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~51.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP4(2288)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek immunofilin, które odgrywają rolę w immunoregulacji i podstawowych procesach komórkowych obejmujących fałdowanie i transport białek. To kodowane białko jest cis-trans prolyl izomerazą, która wiąże się z immunosupresantami FK506 i rapamycyną. Ma wysokie podobieństwo strukturalne i funkcjonalne do białka wiążącego FK506 1A (FKBP1A), ale w przeciwieństwie do FKBP1A, białko to nie wykazuje aktywności immunosupresyjnej po skompleksowaniu z FK506. Wchodzi ono w interakcje z czynnikiem regulacyjnym interferonu-4 i odgrywa ważną rolę w ekspresji genów immunoregulacyjnych w limfocytach B i T. Wiadomo, że to kodowane białko wiąże się z alfa-hydroksylazą fitanoilo-CoA. Może również wiązać się z dwoma białkami szoku cieplnego (hsp90 i hsp70), a zatem może odgrywać rolę w wewnątrzkomórkowym transporcie hetero-oligomerycznych form receptorów hormonów steroidowych. Białko to silnie koreluje z wektorami adenowirusowymi typu 2 (AAV), powodując znaczny wzrost ekspresji transgenu za pośrednictwem AAV w ludzkich liniach komórkowych. Dlatego uważa się, że to kodowane białko ma ważne implikacje dla optymalnego wykorzystania wektorów AAV w ludzkiej terapii genowej. Ludzki genom zawiera kilka nietranskrybowanych pseudogenów podobnych do tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FKBP4 (NP_002005.1, 1 a.a. ~ 459 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTAEEMKATESGAQSAPLPMEGVDISPKQDEGVLKVIKREGTGTEMPMIGDRVFVHYTGWLLDGTKFDSSLDRKDKFSFDLGKGEVIKAWDIAIATMKVGEVCHITCKPEYAYGSAGSPPKIPPNATLVFEVELFEFKGEDLTEEEDGGIIRRIQTRGEGYAKPNEGAIVEVALEGYYKDKLFDQRELRFEIGEGENLDLPYGLERAIQRMEKGEHSIVYLKPSYAFGSVGKEKFQIPPNAELKYELHLKSFEKAKESWEMNSEEKLEQSTIVKERGTVYFKEGKYKQALLQYKKIVSWLEYESSFSNEEAQKAQALRLASHLNLAMCHLKLQAFSAAIESCNKALELDSNNEKGLFRRGEAHLAVNDFELARADFQKVLQLYPNNKAAKTQLAVCQQRIRRQLAREKKLYANMFERLAEEENKAKAEASSGDHPTDTEMKEEQKSNTAGSQSQVETEA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria J Pereira et al.
Metabolism: clinical and experimental, 63(9), 1198-1208 (2014-07-07)
To study effects of dexamethasone on gene expression in human adipose tissue aiming to identify potential novel mechanisms for glucocorticoid-induced insulin resistance. Subcutaneous and omental adipose tissue, obtained from non-diabetic donors (10 M/15 F; age: 28-60 years; BMI: 20.7-30.6 kg/m²)