Kluczowe dokumenty
SAB1405679
Sigma-Aldrich
Anti-CTSH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACC-4, ACC-5, CPSB, DKFZp686B24257, MGC1519, minichain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.96 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSH(1512)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest lizosomalną proteinazą cysteinową ważną w ogólnej degradacji białek lizosomalnych. Składa się z dimeru połączonych dwusiarczkiem łańcuchów ciężkich i lekkich, wytwarzanych z pojedynczego prekursora białkowego. Kodowane białko, należące do rodziny peptydaz C1, może działać zarówno jako aminopeptydaza, jak i endopeptydaza. Zwiększona ekspresja tego genu została skorelowana ze złośliwą progresją guzów prostaty. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CTSH (AAH02479, 1 a.a. ~ 335 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MWATLPLLCAGAWLLGVPVCGAAELSVNSLEKFHFKSWMSKHRKTYSTEEYHHRLQTFASNWRKINAHNNGNHTFKMALNQFSDMSFAEIKHKYLWSEPQNCSATKSNYLRGTGPYPPSVDWRKKGNFVSPVKNQGACGSCWTFSTTGALESAIAIATGKMLSLAEQQLVDCAQDFNNHGCQGGLPSQAFEYILYNKGIMGEDTYPYQGKDGYCKFQPGKAIGFVKDVANITIYDEEAMVEAVALYNPVSFAFEVTQDFMMYRTGIYSSTSCHKTPDKVNHAVLAVGYGEKNGIPYWIVKNSWGPQWGMNGYFLIERGKNMCGLAACASYPIPLV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)