Kluczowe dokumenty
SAB1405295
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCDH11Y antibody produced in mouse
clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PCDH-PC, PCDH11X, PCDH22, PCDHY
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDH11Y(83259)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów protocadherin, podrodziny nadrodziny kadheryn. Kodowane białko składa się z domeny zewnątrzkomórkowej zawierającej 7 powtórzeń kadheryny, domeny transbłonowej i ogona cytoplazmatycznego, który różni się od tych z klasycznych kadheryn. Gen znajduje się w głównym bloku homologii X/Y, a jego najbliżej spokrewniony członek nadrodziny kadheryn znajduje się w tym homologicznym regionie na chromosomie X. Uważa się, że białko to odgrywa fundamentalną rolę w rozpoznawaniu komórka-komórka, niezbędnym dla segmentalnego rozwoju i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Transkrypty powstające w wyniku alternatywnego splicingu kodują izoformy z N- i C-końcową zmiennością. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCDH11Y (NP_004733, 57 a.a. ~ 165 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EKNYTIREEIPENVLIGNLLKDLNLSLIPNKSLTTTMQFKLVYKTGDVPLIRIEEDTGEIFTTGARIDREKLCAGIPRDEHCFYEVEVAILPDEIFRLVKIRFLIEDIN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)