SAB1405285
Monoclonal Anti-FBXO11, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FBX11, FLJ12673, MGC44383, PRMT9, UBR6, UG063H01, VIT1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO11(80204)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
KAVSRGQCLYKISSYTSYPMHDFYRCHTCNTTDRNAICVNCIKKCHQGHDVEFIRHDRFFCDCGAGTLSNPCTLAGEPTHDTDTLYDSAPPIESNTLQHN
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1405285-100UG | 4061829631680 |