Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405257
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACD antibody produced in mouse
clone 1C11-1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PIP1, PTOP, TINT1, TPP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C11-1A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~85.95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACD(65057)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zaangażowane w funkcję telomerów. Białko to jest jednym z sześciu podstawowych białek w kompleksie telomerycznym telosom/helteryna, który działa w celu utrzymania długości telomerów i ochrony końców telomerów. Poprzez interakcję z innymi składnikami, białko to odgrywa kluczową rolę w montażu i stabilizacji tego kompleksu, a także pośredniczy w dostępie telomerazy do telomerów. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Ten gen, który jest również określany jako TPP1, różni się od niespokrewnionego genu TPP1 na chromosomie 11, który koduje tripeptydylo-peptydazę I. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACD (AAH16904, 1 a.a. ~ 544 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MPGRCQSDAAMRVNGPASRAPAGWTSGSLHTGPRAGRPRAQARGVRGRGLLLRPRPAKELPLPRKGGAWAPAGNPGPLHPLGVAVGMAGSGRLVLRPWIRELILGSETPSSPRAGQLLEVLQDAEAAVAGPSHAPDTSDVGATLLVSDGTHSVRCLVTREALDTSDWEEKEFGFRGTEGRLLLLQDCGVHVQVAEGGAPAEFYLQVDRFSLLPTEQPRLRVPGCNQDLDVQKKLYDCLEEHLSESTSSNAGLSLSQLLDEMREDQEHQGALVCLAESCLTLEGPCTAPPVTHWAASRCKATGEAVYTVPSSMLCISENDQLILSSLGPCQRTQGPELPPPDPALQDLSLTLIASPPSSPSSSGTPALPGHMSSEESGTSISLLPALSLAAPDPGQRSSSQPSPAICSAPATLTPRSPHASRTPSSPLQSCTPSLSPRSHVPSPHQALVTRPQKPSLEFKEFVGLPCKNRPPFPRTGATRGAQEPCSVWEPPKRHRDGSAFQYEYEPPCTSLCARVQAARLPPQLMAWALHFLMDAQPGSEPTPM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hande Kocak et al.
Genes & development, 28(19), 2090-2102 (2014-09-23)
Germline mutations in telomere biology genes cause dyskeratosis congenita (DC), an inherited bone marrow failure and cancer predisposition syndrome. DC is a clinically heterogeneous disorder diagnosed by the triad of dysplastic nails, abnormal skin pigmentation, and oral leukoplakia; Hoyeraal-Hreidarsson syndrome