Kluczowe dokumenty
SAB1405005
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTPN22 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LYP, Lyp1, Lyp2, PEP, PTPN8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
klon:
1A6, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN22(26191)
Opis ogólny
This gene encodes of member of the non-receptor class 4 subfamily of the protein-tyrosine phosphatase family. The encoded protein is a lymphoid-specific intracellular phosphatase that associates with the molecular adapter protein CBL and may be involved in regulating CBL function in the T-cell receptor signaling pathway. Mutations in this gene may be associated with a range of autoimmune disorders including Type 1 Diabetes, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and Graves′ disease. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
PTPN22 (NP_057051.2, 10 a.a. ~ 113 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FLDEAQSKKITKEEFANEFLKLKRQSTKYKADKTYPTTVAEKPKNIKKNRYKDILPYDYSRVELSLITSDEDSSYINANFIKGVYGPKAYIATQGPLSTTLLDF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)