Kluczowe dokumenty
SAB1404816
Sigma-Aldrich
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
mouse monoclonal, 2E8
Synonim(y):
K-ALPHA-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IF
WB
klon:
2E8, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
3
metody:
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-TUBA1B antibody produced in mouse, clone 2E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~75.72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBA1B(10376)
Immunogen
TUBA1B (AAH10494, 1 a.a. ~ 451 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRECISIHVGQAGVQIGNACWELYCLEHGIQPDGQMPSDKTIGGGDDSFNTFFSETGAGKHVPRAVFVDLEPTVIDEVRTGTYRQLFHPEQLITGKEDAANNYARGHYTIGKEIIDLVLDRIRKLADQCTGLQGFLVFHSFGGGTGSGFTSLLMERLSVDYGKKSKLEFSIYPAPQVSTAVVEPYNSILTTHTTLEHSDCAFMVDNEAIYDICRRNLDIERPTYTNLSRLISQIVSSITASLRFDGALNVDLAEFQTNLVPYPRIHFPLATYAPVISAEKAYHEQLSVAEITNACFEPANQMVKCDPRHGKYMACCLLYRGDVVPKDVNAAIATIKTKRSIQFVDWCPTGFKVGINYQPPTVVPGGDLAKVQRAVCMLSNTTAIAEAWARLDHKFDLMYAKRAFVHWYVGEGMEEGEFSEAREDMAALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEEY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Csilla Ari et al.
Neurobiology of aging, 35(8), 1839-1849 (2014-03-19)
The mechanism by which amyloid beta (Aβ) causes neuronal dysfunction and/or death in Alzheimer's disease (AD) is unclear. Previously, we showed that Aβ inhibits several microtubule-dependent kinesin motors essential for mitosis and also present in mature neurons. Here, we show
Andrea J Deutschmann et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3618-3628 (2014-02-20)
17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 10 (HSD10) is multifunctional protein coded by the X-chromosomal HSD17B10 gene. Mutations in this gene cause HSD10 disease characterized by progressive neurological abnormalities and cardiomyopathy. Disease progression and severity of symptoms is unrelated to the protein's dehydrogenase
Andrew J Steward et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 38, 174-182 (2013-09-24)
The objective of this study was to explore how the response of mesenchymal stem cells (MSCs) to dynamic compression (DC) depends on their pericellular environment and the development of their cytoskeleton. MSCs were first seeded into 3% agarose hydrogels, stimulated