Kluczowe dokumenty
SAB1404720
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP4K4 antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HGK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP4K4(9448)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych. Wykazano, że kinaza ta specyficznie aktywuje MAPK8/JNK. Aktywacja MAPK8 przez tę kinazę jest hamowana przez dominująco-ujemne mutanty MAP3K7/TAK1, MAP2K4/MKK4 i MAP2K7/MKK7, co sugeruje, że kinaza ta może funkcjonować poprzez kaskadę kinaz MAP3K7-MAP2K4-MAP2K7 i pośredniczyć w szlaku sygnałowym TNF-alfa. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAP4K4 (NP_663719, 611 a.a. ~ 710 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VHPALQRPAEPQVQWSHLASLKNNVSPVSRSHSFSDPSPKFAHHHLRSQDPCPPSRSEVLSQSSDSKSEAPDPTQKAWSRSDSDEVPPRVPVRTTSRSPV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)