Kluczowe dokumenty
SAB1404523
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VCP, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IBMPFD, MGC131997, MGC148092, MGC8560, TERA, p97
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCP(7415)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of a family that includes putative ATP-binding proteins involved in vesicle transport and fusion, 26S proteasome function, and assembly of peroxisomes. This protein, as a structural protein, is associated with clathrin, and heat-shock protein Hsc70, to form a complex. It has been implicated in a number of cellular events that are regulated during mitosis, including homotypic membrane fusion, spindle pole body function, and ubiquitin-dependent protein degradation. (provided by RefSeq)
Immunogen
VCP (NP_009057.1, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASGADSKGDDLSTAILKQKNRPNRLIVDEAINEDNSVVSLSQPKMDELQLFRGDTVLLKGKKRREAVCIVLSDDTCSDEKIRMNRVVRNNLRVRLGDVISIQPCPDVKY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1