Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404516
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR1H2 antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~76.82 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR1H2(7376)
Opis ogólny
Receptory LX (LXR) zostały pierwotnie zidentyfikowane jako sierocy członkowie nadrodziny receptorów jądrowych, ponieważ ich ligandy były nieznane. Podobnie jak inne receptory w rodzinie, LXR heterodimeryzują z receptorem retinoidu X (patrz MIM 180245) i wiążą się ze specyficznymi elementami odpowiedzi (LXRE) charakteryzującymi się bezpośrednimi powtórzeniami oddzielonymi 4 nukleotydami. Wiadomo, że dwa geny, alfa (LXRA, MIM 602423) i beta, kodują białka LXR (Song et al., 1995 [PubMed 7625741]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NR1H2 (AAH07790.1, 1 a.a. ~ 461 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSSPTTSSLDTPLPGNGPPQPGAPSSSPTVKEEGPEPWPGGPDPDVPGTDEASSACSTDWVIPDPEEEPERKRKKGPAPKMLGHELCRVCGDKASGFHYNVLSCEGCKGFFRRSVVRGGARRYACRGGGTCQMDAFMRRKCQQCRLRKCKEAGMREQCVLSEEQIRKKKIRKQQQQESQSQSQSPVGPQGSSSSASGPGASPGGSEAGSQGSGEGEGVQLTAAQELMIQQLVAAQLQCNKRSFSDQPKVTPWPLGADPQSRDARQQRFAHFTELAIISVQEIVDFAKQVPGFLQLGREDQIALLKASTIEIMLLETARRYNHETECITFLKDFTYSKDDFHRAGLQVEFINPIFEFSRAMRRLGLDDAEYALLIAINIFSADRPNVQEPGRVEALQQPYVEALLSYTRIKRPQDQLRFPRMLMKLVSLRTLSSVHSEQVFALRLQDKKLPPLLSEIWDVHE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Limei Zhong et al.
Molecular immunology, 60(1), 32-43 (2014-04-22)
Liver X receptors (LXRs) are nuclear receptors that play an essential role in lipid and cholesterol metabolism. Emerging studies indicate a potential function for LXRs in regulating dendritic cell (DC)-dependent immune responses; however, the role of LXRs in DC differentiation