Key Documents
SAB1404361
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SDHC antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CYB560, CYBL, PGL3, QPS1, SDH3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDHC(6391)
Opis ogólny
This gene encodes one of four nuclear-encoded subunits that comprise succinate dehydrogenase, also known as mitochondrial complex II, a key enzyme complex of the tricarboxylic acid cycle and aerobic respiratory chains of mitochondria. The encoded protein is one of two integral membrane proteins that anchor other subunits of the complex, which form the catalytic core, to the inner mitochondrial membrane. Several related pseudogenes are located in different genomic regions. Mutations in this gene have been associated with paragangliomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
SDHC (AAH33626, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAALLLRHVGRHCLRAHFSPQLCIRNAVPLGTTAKEEMERFWNKNIGSNRPLSPHITIYSWSLPMAMSICHRGTGIALSAGVSLFGMSALLLPGNFESYLELVKSLCLGPALIHTAKFALVFPLMYHTWNGIRHLMWDLGKGLKIPQLYQSGVVVLVLTVLSSMGLAAM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1