Kluczowe dokumenty
SAB1404353
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPK12, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ERK3, ERK6, P38GAMMA, PRKM12, SAPK-3, SAPK3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IHC (p)
WB
klon:
1G4, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.98 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK12(6300)
Opis ogólny
Activation of members of the mitogen-activated protein kinase family is a major mechanism for transduction of extracellular signals. Stress-activated protein kinases are one subclass of MAP kinases. The protein encoded by this gene functions as a signal transducer during differentiation of myoblasts to myotubes. (provided by RefSeq)
Immunogen
MAPK12 (AAH15741, 251 a.a. ~ 367 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QRLQSDEAKNYMKGLPELEKKDFASILTNASPLAVNLLEKMLVLDAEQRVTAGEALAHPYFESLHDTEDEPQVQKYDDSFDDVDRTLDEWKRVTYKEVLSFKPPRQLGARVSKETPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)