Kluczowe dokumenty
SAB1404293
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAD51 antibody produced in mouse
clone 4C11-B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C11-B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD51(5888)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek RAD51. Członkowie rodziny RAD51 są bardzo podobni do bakteryjnego RecA i Saccharomyces cerevisiae Rad51 i wiadomo, że biorą udział w homologicznej rekombinacji i naprawie DNA. Białko to może oddziaływać z białkiem wiążącym ssDNA RPA i RAD52 i uważa się, że odgrywa rolę w homologicznym parowaniu i przenoszeniu nici DNA. Stwierdzono również, że białko to oddziałuje z BRCA1 i BRCA2, co może być ważne dla odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. Wykazano, że BRCA2 reguluje zarówno wewnątrzkomórkową lokalizację, jak i zdolność wiązania DNA tego białka. Utrata tych kontroli po inaktywacji BRCA2 może być kluczowym zdarzeniem prowadzącym do niestabilności genomu i nowotworzenia. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RAD51 (AAH01459, 1 a.a. ~ 242 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAMQMQLEANADTSVEEESFGPQPISRLEQCGINANDVKKLEEAGFHTVEAVAYAPKKELINIKGISEAKADKILAVAERYGLSGSDVLDNVAYARAFNTDHQTQLLYQASAMMVESRYALLIVDSATALYRTDYSGRGELSARQMHLARFLRMLLRLADEFGVAVVITNQVVAQVDGAAMFAADPKKPIGGNIIAHASTTRLYLRKGRGETRICKIYDSPCLPEAEAMFAINADGVGDAKD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pierre-Alexandre Vidi et al.
Nucleic acids research, 42(10), 6365-6379 (2014-04-23)
Chromatin remodeling factors play an active role in the DNA damage response by shaping chromatin to facilitate the repair process. The spatiotemporal regulation of these factors is key to their function, yet poorly understood. We report that the structural nuclear