Kluczowe dokumenty
SAB1404286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-QDPR antibody produced in mouse
clone 2D4-1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DHPR, FLJ42391, PKU2, SDR33C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D4-1D3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... QDPR(5860)
Opis ogólny
This gene encodes the enzyme dihydropteridine reductase, which catalyzes the NADH-mediated reduction of quinonoid dihydrobiopterin. This enzyme is an essential component of the pterin-dependent aromatic amino acid hydroxylating systems. Mutations in this gene resulting in QDPR deficiency include aberrant splicing, amino acid substitutions, insertions, or premature terminations. Dihydropteridine reductase deficiency presents as atypical phenylketonuria due to insufficient production of biopterin, a cofactor for phenylalanine hydroxylase. (provided by RefSeq)
Immunogen
QDPR (AAH00576, 1 a.a. ~ 244 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAAAAAGEARRVLVYGGRGALGSRCVQAFRARNWWVASVDVVENEEASASIIVKMTDSFTEQADQVTAEVGKLLGEEKVDAILCVAGGWAGGNAKSKSLFKNCDLMWKQSIWTSTISSHLATKHLKEGGLLTLAGAKAALDGTPGMIGYGMAKGAVHQLCQSLAGKNSGMPPGAAAIAVLPVTLDTPMNRKSMPEADFSSWTPLEFLVETFHDWITGKNRPSSGSLIQVVTTEGRTELTPAYF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eman S H Abd Allah et al.
Acta physiologica Hungarica, 101(3), 362-376 (2014-09-04)
Thyroid hormones and omega-3 are essential for normal brain functions. Recent studies have suggested that omega-3 may protect against the risk of dementia. The aim of this study was to investigate the effect of hypothyroidism on spatial learning and memory